D8418
Dimetilsulfóxido
for molecular biology
Sinônimo(s):
DMSO de grau para biologia molecular, Metilsulfinil metano, Metilsulfóxido, DMSO
About This Item
Produtos recomendados
grau
for molecular biology
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.7 (vs air)
pressão de vapor
0.42 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥99.9%
forma
liquid
temperatura de autoignição
573 °F
prazo de validade
Recommended retest period - 2 years
Lim. expl.
42 %, 63 °F
técnica(s)
DNA sequencing: suitable
PCR: suitable
transfection: suitable
Impurezas
≤0.001 meq/g Titratable acid
≤0.1% water (Karl Fischer)
cor
colorless
índice de refração
n20/D 1.479 (lit.)
pb
189 °C (lit.)
pf
16-19 °C (lit.)
solubilidade
H2O: miscible (completely)
densidade
1.10 g/mL (lit.)
absorção
passes test
adequação
suitable for molecular biology
atividade externa
DNase and RNase, none detected
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
chave InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Adequado para aplicações moleculares
- DMSO sem nuclease
- Produto não contém DNases, RNases, proteases nem fosfatases
- DMSO de grau para biologia molecular
O dimetilsulfóxido (DMSO) é um reagente orgânico altamente polar que tem propriedades solventes excepcionais para substâncias químicas orgânicas e inorgânicas.
Este produto é designado como de grau para biologia molecular e é adequado para aplicações de biologia molecular. Ele foi analisado quanto à presença de nucleases e proteases.
Aplicação
- reação em cadeia da polimerase (PCR)
- amplificação de bibliotecas de cDNA
- sequenciamento de DNA
- tampões para carregamento de colunas para seleção de poli(A)+ de RNA
- tampões para transformação de E. coli competente
- protocolos de transfecção.
O dimetilsulfóxido foi usado:
- como um solvente de oligonucleotídios em determinação por arranjo (array spotting)[1]
- como solvente durante análise de microarranjos de miRNA e PCR em tempo real quantitativo (qRT-PCR)
- para lise celular durante ensaio de MTT (brometo de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazólio)
- no preparo de solução estoque durante avaliação citofluorimétrica de MMP (potencial de membrana mitocondrial)
- no armazenamento de linhagens celulares animais e humanas e bacteriófagos λ como um agente crioprotetor.
Características e benefícios
Atenção
geralmente comprado junto com este produto
luvas sugeridas para proteção de respingos
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Os clientes também visualizaram
Artigos
Transformation introduces exogenous DNA into cells, a fundamental genetic modification process demonstrated in Streptococcus pneumoniae.
SeqPlex™-I WTA kit amplifies RNA for NGS, enabling genomic studies from limited samples.
Protocolos
Yeasts are considered model systems for eukaryotic studies as they exhibit fast growth and have dispersed cells.
Learn how to cultivate similar-sized iPSC-derived colon organoids using Millicell® Microwell plates and perform a forskolin-induced swelling assay.
A step-by-step protocol for released N-linked glycan analysis of the monoclonal antibody adalimumab, based on UHPLC-FLR-MS and procainamide labeling.
Conteúdo relacionado
KOD One™ PCR Master Mix overview for ultra-fast PCR with high specificity, fidelity, and yield