P1037
Fenol
for molecular biology
Sinônimo(s):
Hidroxibenzeno
About This Item
Produtos recomendados
grau
for molecular biology
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.24 (vs air)
pressão de vapor
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.0% (GC)
forma
crystals
temperatura de autoignição
1319 °F
não contém
preservative
Lim. expl.
8.6 %
Impurezas
≤2 ppm Mg
≤5 ppm Pb
cor
white to off-white
pb
182 °C (lit.)
pf
40-42 °C (lit.)
densidade
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
adequação
suitable for molecular biology
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
chave InChI
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... GABRA1(2554)
Aplicação
- in solid-phase peptide synthesis
- as a component of DNA extraction buffer
- as a component of Alexander′s stain solution
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
177.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
81 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?