M7383
Malic Dehydrogenase from porcine heart
≥400 units/mg protein (biuret), ammonium sulfate suspension
Sinônimo(s):
L-Malate: NAD+ oxidoreductase, MDH, Malate Dehydrogenase
About This Item
Produtos recomendados
forma
ammonium sulfate suspension
atividade específica
≥400 units/mg protein (biuret)
atividade externa
Glutamic-Oxalacetic Transaminase ≤0.01%
Glutamic-Pyruvic Transaminase ≤0.01%
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3