Documentos Principais
P4557
Sigma-Aldrich
Fenol
BioReagent, Equilibrated with 10 mM Tris HCl, pH 8.0, 1 mM EDTA, for molecular biology
Sinônimo(s):
Tris-equilabrated Phenol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H6O
Número CAS:
Peso molecular:
94.11
Beilstein:
6428463
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.52
grau:
for molecular biology
Ensaio:
≥99.0% (GC)
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
for molecular biology
Nível de qualidade
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
liquid
pH
7.7-8.1 (25 °C)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
chave InChI
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... GABRA1(2554)
Descrição geral
A solução de fenol equilibrada em Tris é um líquido transparente encapsulado com uma camada de tampão Tris. As soluções de fenol podem ser usadas em uma ampla variedade de aplicações de biologia molecular. Os compostos orgânicos, como os fenóis, têm um anel carbocíclico aromático com um grupo hidroxila ligado diretamente a ele. O nome comum do mono-hidroxibenzeno é fenol.[1]
Aplicação
A solução de fenol foi usada:
  • como um componente da mistura de reação de digestão para preparar plasmídeos livres de RNase para tradução in vitro em um lisado de reticulócitos de coelho
  • para extração de DNA de folhas de roseta de Arabidopsis thaliana
  • na extração de DNA de sangue em papel de preservação pelo protocolo padrão de fenol-clorofórmio
  • como um componente do tampão de extração
  • para extrair RNA de polpa de frutas[2]
  • para extração de proteína de raízes para isolamento de DNA fecal[3]
  • para extração de RNA em gaiola[4]
Ações bioquímicas/fisiológicas
O método de extração com fenol-clorofórmio é amplamente empregado para extrair ácidos nucleicos. Embora o fenol não iniba completamente a atividade da RNase, sua característica exclusiva o torna benéfico para o isolamento de ácidos nucleicos quando usado em combinação com clorofórmio e álcool.[5]
Componentes
  • 1 frasco de fenol equilibrado em Tris (número de produto P4557)
  • Tampão de equilíbrio (produto B5658)
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Fenol 5000 μg/mL in methanol, certified reference material
Supelco
40063
Fenol
Nucleic Acid Extraction Techniques
Yi-Wei Tang and Charles W. Stratton
Journal of Separation Science (2012)
PHENOLS
Smith PWG and Tatchell AR
Aromatic Chemistry, 79-104 (1969)
Fecal Microbiome and Food Allergy in Pediatric Atopic Dermatitis: A Cross-Sectional Pilot Study
Fieten KB, et al.
International Archives of Allergy and Immunology, 175(1-2), 77-84 (2018)
Protocol Optimization of Proteomic Analysis of Korean Ginseng (Panax ginseng Meyer)
Braccia C, et al.
Journal of Separation Science, 8(4), 53-53 (2021)
Michael B Powner et al.
Nature protocols, 7(6), 1086-1096 (2012-05-12)
The mouse retinal vasculature provides a powerful model system for studying development and pathologies of the vasculature. Because it forms as a two-dimensional flat plexus, it is easily imaged in its entirety in whole-mount retinal preparations. In order to study
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. What is the export packaging? Is it in thermocol/Foam packaging? Can you share the packaging Image.
    1 answer
    1. Both package sizes are bottles that are sealed in a polyamide bag. This bag is placed, with additional absorbent material and padding, in a metal can with a pull tap. The final packaged item is placed in the shipping box that is most compatible with the order. This product is shipped at ambient temperature.
      Helpful?
  2. I see that there are two layers in the bottle Phenol solution, Product P4557. Which layer do I use?
    1 answer
    1. The top phase is Tris buffer, so use the lower/bottom phase.
      Helpful?
  3. What is the final pH of Phenol solution, Product P4557, after adding the buffer?
    1 answer
    1. The pH is typically 8.0; the specifications state a range of 7.7-8.1.
      Helpful?
  4. What do I do to equilibrate the Phenol solution, Product P4557, to around pH 8?
    1 answer
    1. This phenol solution (Product No. P4557) includes a separate bottle of equilibration buffer (Product No. B5658) to adjust the phenol phase to pH 7.9±0.2. After addition of the buffer to the phenol, it may take about 6 hours (mixture can be kept at 2-8 °C) until the bottom phase (phenol) becomes clear. Some of the haziness in the phenol phase may be due to some air bubbles caused by mixing by inversion. There could be a hazy interface between the phenol and aqueous phase which remains after the separation.  The entire contents of the bottle of the buffer should be added to the phenol. If buffering less than the complete bottle, use at a ratio of 6.5 mL buffer to 100 mL phenol. For 10 mL of phenol, use 650 μL of buffer. For 1 mL of phenol, use 65 μL of buffer.
      Helpful?
  5. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  6. What is the molarity of Phenol solution, Product P4557?
    1 answer
    1. The Molarity is ~10.6.  The density of the phenol is 1.05g/ml, and the molecular weight is 94.11.