This product is listed as a solid, however the appearance is not a listed specification. The item is packaged in liquid form and when cooled will result in a solid mass or lump. The melting point of this material is 40-42 °C.
16017
Fenol
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.5-100.5% (GC)
Sinônimo(s):
Hidroxibenzeno
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3.24 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
grau
puriss.
Ensaio
99.5-100.5% (GC)
Formulário
solid
temperatura de autoignição
1319 °F
qualidade
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
Lim. expl.
8.6 %
Impurezas
acidic reac. Impurities, in accordance
organic volatile impurities, in accordance (GC)
≤0.05% non-volatile matter
≤0.3% water (Karl Fischer)
p.e.
182 °C (lit.)
pf
40-42 °C (lit.)
temperatura de transição
solidification point ≥40 °C
densidade
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
adequação
in accordance for appearance of solution
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
chave InChI
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... GABRA1(2554)
Descrição geral
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
177.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
81 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
-
What is the appearance of Phenol? Powder, granules, crystal?
1 answer-