90350
Triethylamine hydrochloride
≥99.0% (AT)
Sinônimo(s):
N,N-Diethylethanamine hydrochloride, Triethylamine monohydrochloride, Triethylammonium chloride
Ensaio
≥99.0% (AT)
forma
crystals
pf
261 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
water: soluble 1 g/10 mL
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N.ClH/c1-4-7(5-2)6-3;/h4-6H2,1-3H3;1H
chave InChI
ILWRPSCZWQJDMK-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1