Documentos
86854
Supelco
Hidróxido de tetrabutilamônio
~40% in water, suitable for ion chromatography
About This Item
Fórmula linear:
(CH3CH2CH2CH2)4N(OH)
Número CAS:
Peso molecular:
259.47
Beilstein:
3571228
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
ID de substância PubChem:
NACRES:
NB.21
descrição
cationic
Nível de qualidade
forma
liquid
concentração
~40% in water
técnica(s)
ion chromatography: suitable
Impurezas
≤0.01% halides (as bromide)
densidade
0.995 g/cm3
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
traços de cátion
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
[OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.H2O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H2/q+1;/p-1
chave InChI
VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
O hidróxido de tetrabutilamônio (TBAOH) é um sal de amônio quaternário, usado principalmente como uma base forte e catalisador de transferência de fase.
Aplicação
O TBAOH pode ser usado como reagente de pareamento iônico no preparo da fase móvel para cromatografia líquida de alta eficiência de par iônico de fase reversa durante a determinação de crômio (III) e crômio (VI).
Atenção
pode cristalizar, pode ser dissolvido novamente com aquecimento (máx. 40 °C)
Ligação
Visita o Portal IC para saber mais
Outras notas
Reagente adequado para uso em cromatografia iônica
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Já possui este produto?
Visite a Biblioteca de Documentos
P.R. Haddad et al.
Ion Chromatography: Principles and Applications null
Simultaneous determination of chromium (III) and chromium (VI) with reversed-phase ion-pair high-performance liquid chromatography.
Jen, Jen-Fon, et al.
Analyst, 118.10 , 1281-1284 (1993)
T. Tang et al.
Microchemical Journal, Devoted to the Application of Microtechniques in All Branches of Science, 45, 58-58 (1992)
Liwen Zhang et al.
ACS nano, 8(12), 12250-12258 (2014-11-18)
Photothermal therapy (PTT) is an emerging treatment modality that is under intensive preclinical investigations for the treatment of various medical conditions, including cancer. However, the lack of targeting function of PTT agents hampers its clinical application. An effective and nontoxic
Fabio Galeotti et al.
Journal of chromatography. A, 1284, 141-147 (2013-03-05)
In this study, by using tetrabutylammonium bisulfate as ion-pairing reagent, we were able to separate all the main heparin/heparan sulfate disaccharides generated by the action of heparinases along with the main Hep tetrasaccharide possessing a 3-O-sulfate group on the sulfoglucosamine