Documentos
T0886
Sigma-Aldrich
Trietilamina
≥99%
Sinônimo(s):
TEA, N,N-Dietiletanamina
About This Item
Fórmula linear:
(C2H5)3N
Número CAS:
Peso molecular:
101.19
Beilstein:
605283
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
densidade de vapor
3.5 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
51.75 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99%
temperatura de autoignição
593 °F
prazo de validade
3 yr
Lim. expl.
8 %
Impurezas
≤0.5% water (Karl Fischer)
índice de refração
n20/D 1.401 (lit.)
pb
88.8 °C (lit.)
pf
−115 °C (lit.)
densidade
0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
chave InChI
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
A trietilamina foi usada:
  • como doador de hidrogênio para a polimerização de diversos monômeros
  • para catalisar a silanização
  • na síntese do heterodímero Cy3-Alexa647
  • na síntese de cartilagem descelularizada solubilizada metacrilada
Ações bioquímicas/fisiológicas
Sabe-se que a trietilamina induz uma reação de polimerização. Ela atua como fonte de carbono e nitrogênio em culturas bacterianas. A trietilamina é usada em pesticidas. A trietilamina pode agir como solvente orgânico.
geralmente comprado junto com este produto
luvas sugeridas para proteção de respingos
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
12.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-11 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Triethylamine HPLC
Supelco
TX1202
Triethylamine
Triethylamine
Supelco
TX1200
Triethylamine
Diclorometano anhydrous, ≥99.8%, contains 40-150 ppm amylene as stabilizer
Sigma-Aldrich
270997
Diclorometano
Effects of tissue processing on bioactivity of cartilage matrix-based hydrogels encapsulating osteoconductive particles.
Townsend JM, et al.
Biomedical Materials (Bristol, England), 13(3) (2018)
Wide-field in vivo background free imaging by selective magnetic modulation of nanodiamond fluorescence.
Sarkar SK, et al.
Biomedical Optics Express, 5(4), 1190-1202 (2014)
RESOLFT nanoscopy with photoswitchable organic fluorophores.
Kwon J, et al.
Scientific reports (2015)
States of Water Located in the Continuous Organic Phase of 1?Butyl?3?methylimidazolium Tetrafluoroborate/Triton X-100/Triethylamine Reverse Microemulsions
Na Li, et al.
ChemPhysChem (2007)
The biodegradation pathway of triethylamine and its biodegradation by immobilized Arthrobacter protophormiae cells
Cai T, et al.
Journal of Hazardous Materials, 186(1), 59-66 (2011)