151874
Dimetilsulfóxido-d6
99.9 atom % D
Sinônimo(s):
(Metilsulfóxido)-d6, DMSO-d6, Dimetilsulfóxido hexadeuterado
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
0.42 mmHg ( 20 °C)
Nível de qualidade
pureza isotópica
99.9 atom % D
Ensaio
99% (CP)
forma
liquid
temperatura de autoignição
573 °F
Lim. expl.
42 %
técnica(s)
NMR: suitable
Impurezas
≤0.0250% water
water
índice de refração
n20/D 1.476 (lit.)
pb
189 °C (lit.)
pf
20.2 °C (lit.)
densidade
1.190 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3/i1D3,2D3
chave InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Aplicação
- Investigação da estrutura espacial do ácido flufenâmico em meio de dióxido de carbono supercrítico via 2D NOESY.: Esta pesquisa explora as interações moleculares do ácido flufenâmico em supercrítico CO2, destacando técnicas analíticas usando dimetilsulfóxido-d₆ como solvente para melhorar as leituras espectrais (Khodov et al., 2023).
- Abordagem Taguchi para otimização de uma prática 1H-NMR quantitativa ecológica para caracterização de levetiracetam e brivaracetam na indústria farmacêutica.: Utiliza dimetilsulfóxido-d₆ em espectroscopia NMR para refinar métodos analíticos de caracterização de produtos farmacêuticos, visando à sustentabilidade ambiental (Mansour et al., 2022).
- Barreiras torcionais contraintuitivas controladas pela ligação de hidrogênio.: Investiga a torção molecular influenciada pela ligação de hidrogênio, com dimetilsulfóxido-d₆ empregado para estudar os efeitos do solvente, contribuindo para nosso entendimento da dinâmica molecular na química analítica (Barbero et al., 2020).
- Elucidar interações entre DMSO e líquidos iônicos à base de quelato.: Examina a dinâmica de interação entre dimetilsulfóxido-d₆ e líquidos iônicos, oferecendo percepções sobre interações soluto-solvente críticas em metodologias analíticas (Chen et al., 2015).
- Conformação de um fragmento de octapeptídeo (2-9) de kaliocin-1 em DMSO-d6 por NMR 1H e dinâmica molecular restrita.: Este estudo utiliza dimetilsulfóxido-d₆ em NMR para elucidar as propriedades conformacionais de um peptídeo, auxiliando na compreensão da estrutura peptídica em condições analíticas (Sunilkumar et al., 2007).
Produtos recomendados
acessório
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
190.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
88 °C
Os clientes também visualizaram
Artigos
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.
Conteúdo relacionado
NMR spectroscopy elucidates molecular structure and purity via nuclear spin states in a strong magnetic field.
A espectroscopia por RMN é uma técnica analítica para determinar a estrutura molecular, a composição química e a pureza. A RMN detecta a energia absorvida devido aos estados de rotação (spin) nuclear na presença de um forte campo magnético.