Documentos
614947
Sigma-Aldrich
Propanol-OD
99 atom % D
Sinônimo(s):
1-Propan(ol-d), Propyl alcohol-OD
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CH2OD
Número CAS:
Peso molecular:
61.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % D
Ensaio
99% (CP)
pb
97 °C (lit.)
pf
-127 °C (lit.)
densidade
0.817 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[2H]OCCC
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3/i4D
chave InChI
BDERNNFJNOPAEC-QYKNYGDISA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
71.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
22 °C - closed cup