Merck
Todas as fotos(6)
Documentos Principais
ZSQ240R0TK
Milli-Q
Kit do sistema de purificação de água Milli-Q® SQ 240
greener alternative
Preset configuration composed of RO Water Production Station, Ultrapure Water Dispensing Module, two 3.5 L Switch Tanks, SQ Gravity Valve
About This Item
Código UNSPSC:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.13
Finding the right water system for your lab? Use our selection guide to determine the kind of system that would fit your needs at the lab or contact a specialist for further assistance.
entrada CA/CC
100 V / 240 V AC, 50-60 Hz
linha de produto
Milli-Q® SQ 2Series
fabricante/nome comercial
Milli-Q®
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Parâmetros
≤1.6 L/min distribution flow rate (Ultrapure water from Handset Dispenser)
≤42 L/hr make-up flow rate (Pure RO water)
≤6 L/min distribution flow rate (Pure RO water from SQ Gravity valve)
10 kg operating weight (22 lb) (production station with SQ Switch 3.5 L tank)
12 kg operating weight (26.5 lb) (dispensing module with SQ Switch 3.5 L tank)
14 kg operating weight (13.9 lb)
30 L/day max. usage
resistividade
18.2 MΩ-cm, 25 degrees
A sistema
50.3 cm (19.8 in.)
62.9 cm (24.8 in.) , with Handset Dispenser tubing
L sistema
26.7 cm (10.5 in.) , dispensing station
26.7 cm (10.5 in.) , production station
38.4 cm (15.1 in.) , dsipensing module including Handset Dispenser
system depth
22 cm (8.7 in.)
Impurezas
Microbes: < 10 cfu/L (typically < 1 cfu/L) with SQPAK Final or Bio Final filters
Particulates: < 1 unit/mL (particulates > 0.22 µm with SQPAK Final or Bio Final filters
Pyrogens: < 0.001 EU/mL with SQPAK Bio Final filter
resíduo de carbono orgânico total (TOC)
≤5 ppb
entrada
feed water nature potable tap water (Lab feed water connection must be a 1/2" Male thread NPT/BSP/GAZ)
saída
product water quality: type 3 water (RO water)
product water quality: type 1 water (18.2 MΩ·cm)
condutividade
0.055 μS/cm
categoria alternativa mais ecológica
Descrição geral
Estamos comprometidos em trazer para você produtos alternativos mais ecológicos, que pertencem a uma das quatro categorias de alternativas mais ecológicas. Este produto é um produto desenvolvido pelo Design para Sustentabilidade (DfS). Clique aqui para ver a pontuação do DfS.
Para saber como os sistemas de água Milli-Q® SQ 2Series funcionam e ler uma visão geral completa, visite nossa página dedicada.
O kit do sistema de purificação Milli-Q® SQ 240 é composto pelos sistemas de purificação de água Milli-Q® SR 240 e Milli-Q SQ 200. O sistema de purificação de água
Milli-Q® SR 240 fornece água pura por osmose reversa (OR) para um tanque móvel SQ Switch de 3,5 l. Ele vem equipado com uma válvula de gravidade para dispensar água de OR diretamente da base do tanque SQ Switch.
O sistema de purificação de água Milli-Q® SQ 200 fornece água ultrapura (Tipo 1) a partir do tanque SQ Switch de 3,5 l cheio de água de OR pura. Um dispensador manual flexível fornece a água ultrapura.
O kit do sistema de purificação Milli-Q® SQ 240 é uma das 6 configurações predefinidas disponíveis para a família Milli-Q SQ 2Series, que oferece total autonomia aos usuários e é adaptável aos requisitos e às evoluções do laboratório.
com cartucho SQPAK TOC Quanta e filtro final SQPAK
Características e benefícios
  • O dispensador manual simples permite que qualquer usuário novo ou não treinado forneça água ultrapura em taxas de fluxo variáveis, de até 1,6 l/min a gota a gota
  • A qualidade confiável da água ultrapura (Tipo 1) com resistividade de 18,2 MΩ·cm é indicada rapidamente por um LED colorido
  • O TOC é reduzido por uma lâmpada UV de foto-oxidação integrada
  • A água ultrapura recém-dispensada está disponível em qualquer lugar, dentro ou fora do laboratório, a partir do sistema autônomo Milli-Q® SQ 200 graças ao tanque móvel SQ Switch
  • Reabastecimento rápido (em apenas 6 minutos) do tanque móvel SQ Switch com água pura de OR recém-produzida, graças ao cartucho de OR de alto fluxo (até 42 l/h) da estação de produção de água pura; o circuito de recuperação de água de OR economiza 50% da água rejeitada; o enxágue automático da membrana de OR mantém seu alto desempenho
  • A configuração compacta, o manual de instalação autoguiada e os vídeos permitem que você conecte o sistema onde for conveniente para a atividade do seu laboratório e mova-o posteriormente, se necessário
  • Escalabilidade ilimitada com uma estação de produção de água pura de OR capaz de alimentar vários sistemas autônomos Milli-Q SQ 200 autônomos (basta conectar a uma tomada elétrica); permite a expansão das atividades do laboratório, limitando o investimento orçamentário
  • A substituição individual do cartucho Twist & Lock simplifica a manutenção e limita o custo operacional
  • O tamanho compacto e a economia de água e energia apoiam os esforços de sustentabilidade do laboratório
Componentes
O preço indicado atualmente corresponde apenas ao número de catálogo acima; ele está sujeito a alterações a qualquer momento sem aviso prévio.
Este número de catálogo inclui:
  • A estação de produção de OR pura para um tanque de 3,5 l
  • O módulo de dispensação ultrapura de um tanque de 3,5 l
  • Dois tanques Milli-Q® SQ Switch de 3,5 l
  • Uma válvula de gravidade SQ
Este número de catálogo não inclui:
  • Cartuchos SQPAK ou filtros finais
  • Dois cabos de alimentação essenciais adaptados à rede elétrica local
Informações legais
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SQPAK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite a Biblioteca de Documentos
Protocolos
Veja vídeos instrucionais e baixe Manuais do usuário para os sistemas de água de laboratório Milli-Q® série SQ 2. Você estará com tudo pronto para começar a trabalhar em pouco tempo. Compre sistemas, acessórios, cartuchos e serviços online.
View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
Conteúdo relacionado
Descubra uma nova maneira de pensar sobre a água ultrapura Agora qualquer bancada de laboratório com uma tomada pode dispensar água ultrapura de 18,2 MΩ∙cm. Qualidade robusta. Simples. Compacto. Escalonável. Uma alternativa mais ecológica. Compre online.
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.