Merck
Sistema de purificação de água ultrapura Milli-Q® IQ 7000 output: type 1 water (18.2 MΩ·cm), the most advanced Milli-Q® ultrapure (Type 1) water purification system that is intelligent, intuitive, and green.
Sistema de purificação de água ultrapura Milli-Q® IQ 7000
Sistema de purificação de água ultrapura Milli-Q® IQ 7000 output: type 1 water (18.2 MΩ·cm), the most advanced Milli-Q® ultrapure (Type 1) water purification system that is intelligent, intuitive, and green.
Sinônimo(s):
Sistema de purificação de água ultrapura Milli-Q® IQ 7000
Products
Categoria de produto
Marca
Sustentabilidade
Recurso
Nível de qualidade
Aplicação
Uso diário de água (l/dia)
Qualidade da água de abastecimento
Qualidade da água