Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
1.11727
Ethyl alcohol, pure
≥99.9% (GC), gradient grade, suitable for HPLC, gradient grade, LiChrosolv®
Sinônimo(s):
Álcool etílico
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Etanol, gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv®
grau
gradient grade
gradient grade
Nível de qualidade
densidade de vapor
1.59 (vs air)
pressão de vapor
44.6 mmHg ( 20 °C)
59 hPa ( 20 °C)
linha de produto
LiChrosolv®
Ensaio
≥99.9% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
683 °F
potência
6200 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
19 %, 60 °F
características do produto alternativo mais ecológico
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
técnica(s)
HPLC: suitable
Impurezas
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.1% Water
resíduo de evaporação
≤2.0 mg/L
transmitância
225 nm, ≥60%
240 nm, ≥85%
260 nm, ≥98%
índice de refração
n20/D 1.3600 (lit.)
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
p.e.
78 °C (lit.)
pf
−114 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point 12 °C
Formato
neat
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
chave InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Com seu alto grau de transmitância UV, baixa contagem de partículas, baixa acidez e alcalinidade, além de baixo nível de resíduos de evaporação, os solventes LiChrosolv são ideais para separações reprodutíveis. Como as separações normalmente ocorrem em condições de gradiente na HPLC analítica, oferecemos solventes de “grau de gradiente”, bem como de “grau isocrático”. Isso pode minimizar o efeito de gradiente do solvente envolvido.
Aplicação
Nota de preparo
Outras notas
Nota de rodapé
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
13 °C
Os clientes também visualizaram
Artigos
An RP-LC×RP-LC-PDA-MS method for the metabolic profiling of G. glabra extract using the MSG approach for enhanced metabolic coverage.
Simultaneous analysis of ascorbic acid and dehydroascorbic acid in various food samples by High Performance Thin Layer Chromatography (HPTLC).
Analyze Shuanghuang Lian oral liquid using Discovery® HS C18 HPLC column per Chinese Pharmacopeia 2020. Quantify baicalin, chlorogenic acid, and forsythin with high accuracy.
Analyze Xiaoer Chiqiao Qingre granules for geniposide and forsythin using Discovery® HS C18 column and Supelclean™ LC-Alumina-N SPE.
Protocolos
Separation of Sorbitol; Mannitol
HPLC Analysis of DMB-Labeled Sialic Acids on Ascentis ® Express RP-Amide: Comparison of Biosimilars to Reference Materials
HPLC Analysis of Purified Adeno-associated Virus (AAV) on TSKgel® SP-NPR
HPLC Analysis of GMP, GDP and GTP on SeQuant ZIC-HILIC
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Helpful?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdfHelpful?