If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
1.00983
Etanol
absolute for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Metilcarbinol, Álcool etílico
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
for analytical purposes
for extraction
reagent grade
Nível de qualidade
Agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
densidade de vapor
1.59 (vs air)
pressão de vapor
59 hPa ( 20 °C)
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥99.9% (GC)
Formulário
liquid
potência
6200 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
24.5 %
características do produto alternativo mais ecológico
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
índice de refração
n20/D 1.36 (lit.)
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
p.e.
78 °C (lit.)
pf
−130 (lit.)
temperatura de transição
flash point 12 °C
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
Formato
neat
categoria alternativa mais ecológica
, Aligned
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- É produzido a partir de grão ou de cana-de-açúcar, uma fonte renovável
- Menos tóxico do que o etanol sintético (sem subprodutos tóxicos)
- Disponibilidade confiável
- O método de produção é mais seguro para o meio-ambiente
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
13 °C - closed cup
Os clientes também visualizaram
Artigos
Discover the detection of milk adulteration by whey using spectrophotometric estimation of sialic acid in three different milk brands. Learn more about this essential technique in our application note.
EMSURE® Grade Inorganic Solvents and Reagents offer exceptional purity and quality control, ensuring reliable, compliant results for regulated analyses.
Photometric assessment of bromate in drinking water samples using Spectroquant® photometer and test kits, along with 3,3'-dimethylnaphthidine and potassium iodide.
Protocolos
Photometric determination with PAR subsequent to separation of lead with Sodium diethyldithiocarbaminate.
Determinação fotométrica com PAR posterior à separação do chumbo com dietilditiocarbaminato de sódio
Photometric determination with PAR subsequent to separation of lead with Sodium diethyldithiocarbaminate
Conteúdo relacionado
Learn about our Returnable Solvent Container Program for Western Europe offering solvents in stainless-steel barrels and drums for reduced packaging waste.
Why should you have to choose between solvents that are ecological and those that are reliable? Enjoy both at once with our biorenewable and greener solutions. Cyrene™ solvent is a new dipolar aprotic alternative to common REACH restricted solvents, such as N methyl-2-pyrrolidone (NMP) and Dimethylformamide (DMF).
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-
-
What is the difference between the two 1L: 10098310111 and 1009831000 ?
1 answer-
Product 10098310111 is a plastic bottle while 1009831000 is a glass bottle.
Helpful?
-
-
What are the dimensions of the containers for item codes 1009836010 and 1009836025?
1 answer-
The product with code 1009836010 is a 10 L stainless steel drum, and the product with code 1009836025 is a 25 L stainless steel drum.
Helpful?
-
-
Hi .I need ethanol for etching mxene phase which purities mor than 99.8.is this product suitable for.if not which kind of methanol do you suggest me.warm wishes.
1 answer-
Unfortunately, none of the ethanol products are tested for use in etching applications. This product has a minimum purity specification of 99.9% and testing includes extensive trace analysis. The end user would have to determine suitability. It may be helpful to view the product specification sheet for details:
https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheet/SPEC/MDA/CHEM/1.00983/1009830000Helpful?