Documentos Principais
1.01040
Supelco
2-propanol
≥99.9% (GC), gradient grade, suitable for HPLC, LiChrosolv®
Sinônimo(s):
Álcool sec-propílico, IPA, Isopropanol, Álcool isopropílico
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHOH
Número CAS:
Peso molecular:
60.10
Beilstein:
635639
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Número do índice EC:
200-661-7
NACRES:
NA.03
Ensaio:
≥99.9% (GC)
técnica(s):
HPLC: suitable
p.e.:
82 °C (lit.)
pressão de vapor:
33 mmHg ( 20 °C)
43 hPa ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
2-propanol, gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv®
densidade de vapor
2.1 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
33 mmHg ( 20 °C)
43 hPa ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
linha de produto
LiChrosolv®
grau
gradient grade
Ensaio
≥99.9% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
750 °F
potência
5045 mg/kg LD50, oral (Rat)
12800 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
2.0-12.7 %, 93 °C
técnica(s)
HPLC: suitable
Impurezas
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.05% Water
resíduo de evaporação
≤2.0 mg/L
transmitância
220 nm, ≥80% (Checking after purging with N2)
230 nm, ≥90% (Checking after purging with N2)
250 nm, ≥99% (Checking after purging with N2)
índice de refração
n20/D 1.377 (lit.)
pH
7 (20 °C)
p.e.
82 °C (lit.)
pf
−89.5 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point 12 °C
densidade
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-25°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
chave InChI
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Com seu alto grau de transmitância UV, baixa contagem de partículas, baixa acidez e alcalinidade e baixo nível de resíduos de evaporação, os solventes LiChrosolv são ideais para separações reprodutíveis. Como as separações normalmente ocorrem em condições de gradiente na HPLC analítica, oferecemos solventes de “grau de gradiente”, bem como de “grau isocrático”. Isso permite minimizar o efeito de gradiente do solvente envolvido.
Aplicação
O 2-Propanol é usado como um solvente para:
  • preparar a fase móvel isocrática para a análise LC-MS-MS de fase reversa. [1]
  • preparar solução-estoque da espécie fosfolipídica. [1]
  • lavar a lâmina durante o procedimento de coloração com hematoxilina e eosina (H&E). [2]
Nota de preparo
Produto filtrado em filtro de 0,2 μm
Nota de análise
Pureza (GC): ≥ 99,9%
Identidade (IV): em conformidade
Resíduo de evaporação: ≤ 2,0 mg/l
Água: ≤ 0,05%
Acidez: ≤ 0,0002 meq/g
Alcalinidade: ≤ 0,0002 meq/g
Grau de gradiente (em 235 nm): ≤ 1,0 mAU
Grau de gradiente (em 254 nm): ≤ 1,0 mAU
Transmissão (verificação após purga com N₂ (em 220 nm)): ≥ 80%
Transmissão (verificação após purga com N₂ (em 230 nm)): ≥ 90%
Transmissão (verificação após purga com N₂ (em 250 nm)): ≥ 99%
 Filtrado por filtro de 0,2 µm
Outras notas
Explore vários acessórios e equipamentos de segurança de laboratório para o manuseio seguro de solventes e aumente seu nível de segurança desde o primeiro uso.
Informações legais
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
53.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
12.0 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
2-propanol for molecular biology, BioReagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
I9516
2-propanol
2-propanol suitable for preparative chromatography, EMPROVE® ESSENTIAL, BP, USP
SAFC
1.05008
2-propanol
2-propanol HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, 99.9%
Sigma-Aldrich
650447
2-propanol
2-propanol EMPLURA®
Supelco
8.18766
2-propanol
2-propanol suitable for HPLC, 99.5%
Sigma-Aldrich
439207
2-propanol
2-propanol ≥99.7%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W292907
2-propanol
2-propanol HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, 99.9%, poly coated bottles
Sigma-Aldrich
675431
2-propanol
1-propanol for liquid chromatography LiChrosolv®
Supelco
1.01024
1-propanol
Temperature optimization for improved determination of phosphatidylserine species by micro liquid chromatography with electrospray tandem mass spectrometric detection.
smund L, et al.
Journal of Separation Science, 27, 297-303 (2004)
N-Glycan matrix-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry imaging protocol for formalin-fixed paraffin-embedded tissues.
Matthew B T, et al.
Rapid Communications in Mass Spectrometry, 31, 825-841 (2017)
Artigos
Analyze Xiaoer Chiqiao Qingre granules for geniposide and forsythin using Discovery® HS C18 column and Supelclean™ LC-Alumina-N SPE.
A complete reversed phase HPLC-ELSD workflow, including sample preparation for the analysis of Polysorbate 80 in a monoclonal antibody formulation.
Using an Ascentis® Express F5 HPLC column, this study separates 11 β-agonists in pork by LC-MS/MS in under 8 minutes with excellent recovery and precision.
Protocolos
Thin layer chromatography coupled with mass spectrometry does not require substantial sample preparation. Energy drinks can be applied without dilution directly onto the TLC plate.
HPTLC–MS analysis of quinine in tonic water and caffeine in coffee and cola drinks.
The modern thin-layer chromatography (TLC) offers advantages also in the field of cosmetics to quickly and simultaneously analyze samples with densitometric detection.