Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
1.07017
Supelco
Ethyl alcohol, pure
greener alternative
≥99.5% (GC), EMPARTA® ACS reagent, for extraction and analytical purposes
Sinônimo(s):
Etanol, Álcool etílico
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
46.07
Beilstein:
1718733
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Número do índice EC:
200-578-6
NACRES:
NB.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Etanol absoluto, for analysis EMPARTA® ACS
grau
ACS reagent
reagent grade
absolute
Nível de qualidade
densidade de vapor
1.59 (vs air)
pressão de vapor
44.6 mmHg ( 20 °C)
59 hPa ( 20 °C)
descrição
for analytical purposes
for extraction
linha de produto
EMPARTA®
Ensaio
≥99.5% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
683 °F
potência
6200 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
19 %, 60 °F
características do produto alternativo mais ecológico
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
dilution
(for routine analytical applications)
Impurezas
≤0.0002% Substances reducing potassium permanganate (as O)
≤0.0002 meq/g Titrable base
≤0.0005 meq/g Titrable acid
≤0.001% Acetone (GC)
≤0.01% 2-Propanol (GC)
≤0.1% Methanol (GC)
resíduo de evaporação
≤0.001%
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.3600 (lit.)
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
p.e.
78 °C (lit.)
pf
−114 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point 12 °C
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
Formato
neat
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
chave InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A EMD Millipore oferece os solventes de grau EMPARTA para tarefas de rotina em laboratórios de análise. Os solventes de grau EMPARTA oferecem menos parâmetros de teste que os EMSURE, mas ainda são de alta qualidade. Os solventes EMPARTA atendem aos requisitos da ACS, o que significa que são ideais para diversas aplicações analíticas.
Estamos comprometidos em trazer para você produtos alternativos mais ecológicos, que aderem a um ou mais dos 12 princípios de química ecológica (The 12 Principles of Greener Chemistry). Este produto é biorrenovável e alternativo aos solventes petroquímicos. O etanol é um solvente verde preferível do ponto de vista ambiental e, portanto, está alinhado com "Solventes e auxiliares mais seguros" e "Uso de matérias-primas renováveis". Clique aqui  para mais informações.
Nota de análise
Pureza (GC): ≥ 99,5%
Identidade (IV): em conformidade
Cor: ≤ 10 na escala de Hazen
Solubilidade em água: em conformidade
Ácido titulável: ≤ 0,0005 meq/g
Base titulável: ≤ 0,0002 meq/g
Acetona (GC): ≤ 0,001%
Metanol (GC): ≤ 0,1%
2-Propanol (GC): ≤ 0,01%
Acetona, álcool isopropílico (ACS): em conformidade
Substâncias redutoras de permanganato de potássio (como O): ≤ 0,0002%
Substâncias redutoras de permanganato (ACS): em conformidade
Substâncias prontamente carbonizáveis: em conformidade
Resíduo de evaporação: ≤ 0,001%
Água: ≤ 0,2%
Nota de rodapé
1A distribuição e uso de álcool etílico na Suíça requer uma licença da Administração federal suíça de álcool.
Informações legais
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
13 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Enrique Ros et al.
Lab on a chip, 20(5), 958-972 (2020-01-29)
Cell migration is a key function in a myriad of physiological events and disease conditions. Efficient, quick and descriptive profiling of migration behaviour in response to different treatments or conditions is highly desirable in a series of applications, ranging from
Conteúdo relacionado
Why should you have to choose between solvents that are ecological and those that are reliable? Enjoy both at once with our biorenewable and greener solutions. Cyrene™ solvent is a new dipolar aprotic alternative to common REACH restricted solvents, such as N methyl-2-pyrrolidone (NMP) and Dimethylformamide (DMF).
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf