Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
1.00971
SAFC
Etanol
greener alternative
96%, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Etanol, Álcool etílico
Selecione um tamanho
1 L
R$ 375,00
10 L
R$ 2.082,00
25 L
R$ 3.747,00
190 L
R$ 17.712,00
950 L
R$ 81.059,00
R$ 375,00
Previsão de entrega em02 de maio de 2025
Solicite uma grande encomendaSolicite uma amostra
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 L
R$ 375,00
10 L
R$ 2.082,00
25 L
R$ 3.747,00
190 L
R$ 17.712,00
950 L
R$ 81.059,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
46.07
Beilstein:
1718733
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Número do índice EC:
200-578-6
R$ 375,00
Previsão de entrega em02 de maio de 2025
Solicite uma grande encomendaSolicite uma amostra
Agency
BP
ChP
Ph. Eur.
Nível de qualidade
densidade de vapor
1.59 (vs air)
pressão de vapor
44.6 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
EMPROVE® EXPERT
Ensaio
92.6-95.2% (m/m)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
683 °F
Lim. expl.
19 %, 60 °F
características do produto alternativo mais ecológico
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentração
95.1-96.9 % (v/v)
96%
índice de refração
n20/D 1.3600 (lit.)
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
p.e.
78 °C (lit.)
pf
−114 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point 17 °C
densidade
0.805-0.812 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
Formato
neat
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
2-25°C
cadeia de caracteres SMILES
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
chave InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Encontrar o excipiente certo que corresponde às suas necessidades, bem como às demandas regulatórias, pode ser um desafio difícil na formulação. Com o nosso conhecimento profundo em aplicações e o nosso conhecimento especializado em questões regulatórias, apoiamos você em todas as etapas de desenvolvimento, escalonamento e produção.
Como parte de nosso programa Emprove®, nossas matérias-primas são fornecidas com uma documentação extensa para facilitar a conformidade de seu produto farmacêutico e biofarmacêutico, transparência total da cadeia de suprimentos e mitigação de riscos. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para formulação e produção biofarmacêutica e farmacêutica suporta rigorosos procedimentos de controle de qualidade e é produzido em conformidade com as diretrizes relevantes de BPF atuais.
Estamos comprometidos em trazer para você produtos alternativos mais ecológicos, que aderem a um ou mais dos 12 princípios da Química Verde (The 12 Principles of Green Chemistry). Este produto é um etanol de base biológica e está alinhado com o 5º princípio da Química Verde, “Solventes e Auxiliares Mais Seguros”, e o 7º princípio, “Uso de Matéria-prima Renovável”.
Aplicação
O etanol é usado como solvente em formulações orais, tópicas e parenterais.
Devido aos seus baixos limites microbianos e de endotoxinas, o etanol a 96% Emprove® Expert é particularmente indicado para aplicações de alto risco.
Nota de rodapé
1A distribuição e uso de álcool etílico na Suíça requer uma licença da Administração federal suíça de álcool.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F - (ethanol)
Ponto de fulgor (°C)
13 °C - (ethanol)
O que é o Programa Emprove®?
O programa Emprove® é um sistema que fornece documentação completa e aprofundada sobre os nossos filtros e componentes descartáveis, matérias-primas para a indústria farmacêutica e materiais de partida.
Material Qualification Dossier
Gratuito - Faça login para baixar
Material Qualification Dossier
Gratuito - Faça login para baixar
Material Qualification Dossier
Gratuito - Faça login para baixar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito - Faça login para baixar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito - Faça login para baixar
Operational Excellence Dossier
Disponível mediante assinatura ou pagamento de taxa
Saiba mais sobre os benefícios uma assinatura do Programa Emprove® pode fornecer
Por que esses documentos não estão disponíveis?
Os dossiês Emprove® contêm informações destinadas a auxiliar no processo de registro e nas atividades de avaliação de risco dos produtores de fármacos e contêm informações confidenciais. Por favor, entre em contato conosco se desejar ter acesso.
Já possui este produto?
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Etanol absoluto for analysis EMPARTA® ACS
Supelco
1.07017
Etanol absoluto
Etanol ACS reagent, prima fine spirit, without additive, F15 o1
Sigma-Aldrich
02870
Etanol