Documentos Principais
1.00030
Supelco
Acetonitrilo
≥99.9% (GC), gradient grade, suitable for HPLC, Reag. Ph Eur, LiChrosolv®
Sinônimo(s):
ACN, Cianeto de metila, Cianometano, Etil-nitrilo
Selecione um tamanho
1 L
R$ 149,00
4 L
R$ 571,00
R$ 149,00
Previsão de entrega em04 de julho de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 L
R$ 149,00
4 L
R$ 571,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3CN
Número CAS:
Peso molecular:
41.05
Beilstein:
741857
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Número do índice EC:
200-835-2
NACRES:
NA.03
grau:
gradient grade
Ensaio:
≥99.9% (GC)
técnica(s):
HPLC: suitable
p.e.:
81-82 °C (lit.)
pressão de vapor:
72.8 mmHg ( 20 °C)
97 hPa ( 20 °C)
R$ 149,00
Previsão de entrega em04 de julho de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nome do produto
Acetonitrilo, gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv® Reag. Ph Eur
grau
gradient grade
Nível de qualidade
Agency
reag. Ph. Eur.
densidade de vapor
1.41 (vs air)
pressão de vapor
72.8 mmHg ( 20 °C)
97 hPa ( 20 °C)
linha de produto
LiChrosolv®
Ensaio
≥99.9% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
524 °C
973 °F
Lim. expl.
16 %
técnica(s)
HPLC: suitable
Impurezas
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.02% Water
resíduo de evaporação
≤2.0 mg/L
cor
APHA: ≤10
transmitância
193 nm, ≥60%
195 nm, ≥80%
230 nm, ≥98%
índice de refração
n20/D 1.344 (lit.)
p.e.
81-82 °C (lit.)
pf
−45 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point 2 °C
densidade
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
chave InChI
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Com seu alto grau de transmitância UV, baixa contagem de partículas, baixa acidez e alcalinidade, além de baixo nível de resíduos de evaporação, os solventes LiChrosolv® são ideais para separações reprodutíveis. Como as separações normalmente ocorrem em condições de gradiente na HPLC analítica, oferecemos solventes de “grau de gradiente”, bem como de “grau isocrático”. Isso permite minimizar o efeito de gradiente do solvente envolvido.
Aplicação
A acetonitrila é usada como:
  • Um solvente para a fase móvel durante a extração em fase sólida (SPE) para a pré-concentração de bisfenol A (BPA) de amostras de chá. [1]
  • Um solvente de extração para compostos orgânicos voláteis de amostras de ar interno concentrado. [2]
  • Um solvente de enxágue para artigos de vidro. [2]
Nota de preparo
Produto filtrado em filtro de 0,2 μm
Outras notas
Explore vários acessórios e equipamentos de segurança de laboratório para o manuseio seguro de solventes e aumente seu nível de segurança desde o primeiro uso.
Informações legais
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
2.0 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Acetonitrilo for UHPLC, suitable for mass spectrometry (MS)
Sigma-Aldrich
900667
Acetonitrilo
Metanol for liquid chromatography LiChrosolv®
Supelco
1.06018
Metanol
Acetonitrilo EMPLURA®
Supelco
1.15500
Acetonitrilo
Acetonitrilo
Sigma-Aldrich
L010300
Acetonitrilo
Acetonitrilo for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Supelco
1.00017
Acetonitrilo
Acetonitrilo for gas chromatography MS SupraSolv®
Supelco
1.00665
Acetonitrilo
Acetonitrilo suitable for HPLC-GC, ≥99.8% (GC)
Sigma-Aldrich
34881
Acetonitrilo
An assessment of indoor air concentrations and health risks of volatile organic compounds in three primary schools.
Sait S C, et al.
International Journal of Hygiene and Environmental Health, 214, 36-46 (2011)
Determination of bisphenol A in tea samples by solid phase extraction and liquid chromatography coupled to mass spectrometry.
Ala A S, et al.
Microchemical Journal, Devoted to the Application of Microtechniques in All Branches of Science, 147, 598-604 (2019)
Artigos
Ultra-high performance liquid chromatographic (UHPLC) separation of 12 nucleosides using Supel™ Carbon LC column in 15 minutes for use in identification and quantitation of nucleoside biomarkers.
HPLC-UV determination of 5-HMF (5-(hydroxymethyl)furfural) in beer samples using monolithic silica Chromolith® HighResolution RP-18e HPLC column.
Ultra-high performance liquid chromatographic (UHPLC) separation of polar herbicides, paraquat and diquat using SupelTM Carbon LC column with baseline resolution, excellent peak shape, and good lot-to-lot reproducibility.
Following the new USP monograph for Famciclovir Tablets, Purospher™ STAR RP-8 endcapped HPLC columns can be used to monitor organic impurities in Famciclovir tablet formulations. Famciclovir is an antiviral drug indicated for the treatment of herpes zoster, herpes simplex virus 2 (genital herpes), herpes labialis (cold sores), etc.
Ver tudo
Protocolos
HPTLC was used to analyze caffeine in coffee. Filtration of coffee through a PTFE syringe filter was the only sample preparation. Quantitation was conducted with a TLC scanner.
Sildenafil, sold under the brand name Viagra, among others, is a medication used to treat erectile dysfunction and pulmonary arterial hypertension.
Conteúdo relacionado
High-Performance Liquid Chromatography method ensures total chromatographic purity analysis of Fingolimod Hydrochloride, offering rapid accuracy.
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Hi There, We receive product code 1.00030.2500. Id like to know please can you tell me exactl what is the glass type used for this product, Thank you Sean
    1 answer
    1. The bottle for 1.00030.2500 is made of borosilicate amber glass to minimize contamination from metal ions.