439193
Metanol
≥99.9%, gradient grade, suitable for HPLC, suitable for EPA 1613
Sinônimo(s):
Álcool metílico
About This Item
Produtos recomendados
product name
Metanol, suitable for HPLC, gradient grade, suitable as ACS-grade LC reagent, ≥99.9%
grau
gradient grade
Nível de qualidade
Agency
suitable for EPA 1613
densidade de vapor
1.11 (vs air)
pressão de vapor
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.9%
forma
liquid
temperatura de autoignição
725 °F
Lim. expl.
36 %
técnica(s)
HPLC: suitable
Impurezas
H2SO4, passes test (darkened)
≤0.0002 meq/g Titr. base
≤0.0003 meq/g Titr. acid
≤0.001% acetaldehyde
≤0.001% acetone
≤0.001% formaldehyde
≤0.03% water
resíduo de evaporação
≤0.0003%
cor
APHA: ≤10
clear
índice de refração
n20/D 1.329 (lit.)
pb
64.7 °C (lit.)
pf
−98 °C (lit.)
densidade
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Gradiente HPLC
≤5 mAU at 254 nm
λ
H2O reference
Absorção UV
λ: 203 nm Amax: ≤1.0
λ: 210 nm Amax: ≤0.60
λ: 220 nm Amax: ≤0.30
λ: 230 nm Amax: ≤0.15
λ: 240 nm Amax: ≤0.05
λ: 260-400 nm Amax: ≤0.01
adequação
passes test for HPLC
aplicação(ões)
food and beverages
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
chave InChI
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- HPLC with gradient analysis
- Spectrophotometry
- Residual testing
- LC-MS applications
Used as a solvent/reagent to determine total phenols content, anti-DPPH activity and the content of antioxidants in honeybee drone blood homogenate (DBH) samples.
Embalagem
Nota de preparo
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.