439134
Acetonitrilo
≥99.9%, gradient grade, suitable for UV/Vis spectroscopy, HPLC
Sinônimo(s):
ACN, Cianeto de metila, Cianometano, Etil-nitrilo
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Acetonitrilo, suitable for HPLC, gradient grade, ≥99.9%
grau
gradient grade
Nível de qualidade
densidade de vapor
1.41 (vs air)
pressão de vapor
72.8 mmHg ( 20 °C)
descrição
HPLC gradient analysis <= 0.5 mAU @254 nm
HPLC gradient analysis <= 3 mAU @ 210 nm
baseline drift at 210 nm <= 15 mAU
Ensaio
≥99.9%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
973 °F
purificado por
sub-micron filtration
Lim. expl.
16 %
técnica(s)
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impurezas
≤0.0002% free alkali (as NH3)
≤0.001% free acid (as CH3COOH)
≤0.01% water (Karl Fischer)
≤0.5 ppb quinine fluor., 365 nm
≤1 ppb quinine fluor., 254 nm
resíduo de evaporação
<0.0002%
índice de refração
n20/D 1.344 (lit.)
p.e.
81-82 °C (lit.)
pf
−45 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble
densidade
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorção UV
λ: 195 nm Amax: ≤0.12
λ: 200 nm Amax: ≤0.032
λ: 230 nm Amax: ≤0.0044
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
chave InChI
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Separação cromatográfica de antocianinas: A acetonitrila é um solvente preferido na cromatografia líquida de alto desempenho (HPLC) para a separação de antocianinas e outros compostos fenólicos. Estudos exploraram o controle de seletividade da separação de antocianina substituindo a acetonitrila por metanol na fase móvel, destacando o papel do solvente na otimização das condições cromatográficas para melhorar a resolução e a sensibilidade à detecção (Deineka et al., Journal of Analytical Chemistry, 2021).
- Detecção quimioluminescente de peroxioxalato: A acetonitrila é usada na detecção quimioluminescente para a detecção de α-aminoácidos. A capacidade do solvente de formar soluções mistas estáveis com água e acetato de etila aprimora a reação de quimioluminescência, permitindo a detecção sensível e seletiva de aminoácidos em várias amostras. Essa aplicação é essencial para análises clínicas e bioquímicas (Kan et al., American Journal of Analytical Chemistry, 2020).
- Detecção eletroquímica de modificações de DNA: A acetonitrila é utilizada em métodos eletroquímicos para detectar modificações no DNA, como 5-formiluracila. O papel do solvente na estabilização da reação de rotulagem de acetonitrila (2-benzimidazolil) aumenta a seletividade e a sensibilidade da detecção de modificações no DNA, o que é crucial para a pesquisa genômica e biomédica (Tang et al., Analytical Chemistry, 2021).
- Solvente alternativo na cromatografia: A pesquisa investigou a substituição de acetonitrila por etanol em HPLC de fase reversa para determinação de antocianinas. Essa substituição tem como objetivo manter o desempenho cromatográfico enquanto reduz o impacto ambiental e os custos associados ao uso de acetonitrila. Os achados demonstram a viabilidade do uso de etanol como alternativa mais ecológica, sem comprometer a qualidade analítica (Deineka et al., Journal of Analytical Chemistry, 2023).
Nota de preparo
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
2.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
A guide to create solvent systems used for the thin-layer chromatography assay of Novabiochem products.