AX0142
Acetonitrilo
≥99.9% (GC), gradient grade, suitable for LC/MS, gas chromatography (GC), HPLC, OmniSolv®
Sinônimo(s):
ACN, Cianeto de metila, Cianometano, Etil-nitrilo
About This Item
Produtos recomendados
product name
Acetonitrilo, gradient grade OmniSolv®
densidade de vapor
1.41 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
72.8 mmHg ( 20 °C)
97 hPa ( 20 °C)
linha de produto
OmniSolv®
Ensaio
≥99.9% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
973 °F
Lim. expl.
16 %
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤0.02% Water (H2O)
≤0.16 μeq/g Titrable base
≤20 ppm Propionitrile
≤8.0 μeq/g Titrable acid
resíduo de evaporação
≤1 ppm
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.344 (lit.)
pb
81-82 °C (lit.)
pf
−45 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point 2 °C
densidade
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤189 nm
Absorção UV
λ: 189 nm Amax: ≤1.00
λ: 195 nm Amax: ≤0.15
λ: 210 nm Amax: ≤0.03
λ: 230 nm Amax: ≤0.005
λ: 250 nm Amax: ≤0.005
λ: 270 nm Amax: ≤0.005
formato
neat
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
chave InChI
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- To prepare mobile phase for LC/MS analysis of bioactive components in Graviola leaf extracts.
- In Reversed-phase HPLC.
- A solvent in chemical synthesis
- A solvent for sample preparation, including extraction, dilution, and dissolution of compounds prior to analysis.
Nota de preparo
Nota de análise
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
2.0 °C - closed cup
Os clientes também visualizaram
Artigos
An accurate and precise HPLC-PDA measurement of 32 cannabinoids and 2 cannflavins in hemp samples using a single extraction in less than 32 minutes.