Documentos
WX0004
Supelco
Água
suitable for HPLC, OmniSolv®, meets USP/NF
About This Item
Fórmula linear:
H2O
Número CAS:
Peso molecular:
18.02
Beilstein:
2050024
Número MDL:
Código UNSPSC:
41104213
product name
Água, gradient grade, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs OmniSolv®
grau
HPLC grade
Nível de qualidade
Agency
meets USP/NF
pressão de vapor
23 hPa ( 20 °C)
linha de produto
OmniSolv®
forma
liquid
prazo de validade
12 mo. (from manufacture date)
técnica(s)
HPLC: suitable
Impurezas
≤5 ppb Total purgeable organics
resíduo de evaporação
≤1 ppm
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.34 (lit.)
pb
100 °C (lit.)
pf
0 °C (lit.)
densidade
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
Absorção UV
λ: 190 nm Amax: ≤0.010
λ: 200 nm Amax: ≤0.010
λ: 210 nm Amax: ≤0.010
λ: 220 nm Amax: ≤0.010
λ: 230 nm Amax: ≤0.010
λ: 240 nm Amax: ≤0.010
λ: 250 nm Amax: ≤0.005
λ: 280 nm Amax: ≤0.005
aplicação(ões)
general analytical
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O
InChI
1S/H2O/h1H2
chave InChI
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
WX0004P-1 is packaged in poly coated glass bottles
Expiration Dated
gradient grade, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs OmniSolv®
Nota de preparo
Product filtered through a 0.2 μm filter
Nota de análise
Expiration dateExp 12 months from mfg dateColor (APHA)10 maxEvaporation residue1ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFluorescence (as quinine base)100ppt maxFormClear liquidGradient at 210 nm0.002AU maxGradient at 254 nm0.0005AU maxOdorNoneRefractive index (at 20°C)Specific conductance2µmho/cm maxTotal purgeable organics5ppb maxUV Abs. at 190 nm0.010AU maxUV Abs. at 200 nm0.010AU maxUV Abs. at 210 nm0.010AU maxUV Abs. at 220 nm0.010AU maxUV Abs. at 230 nm0.010AU maxUV Abs. at 240 nm0.010AU maxUV Abs. at 250 nm0.005AU maxUV Abs. at 280 nm0.005AU max
Informações legais
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
Água for inorganic trace analysis Suprapur®
Supelco
1.00473
Água
Acetonitrilo gradient grade OmniSolv®
Supelco
AX0142
Acetonitrilo
Água for gas chromatography SupraSolv®
Supelco
1.02699
Água
Água Nuclease-Free Water, for Molecular Biology
Sigma-Aldrich
W4502
Água
2-propanol OmniSolv®
Supelco
PX1834
2-propanol
Água Distilled, ASTM Type II
Supelco
EM3234
Água
Água for chromatography (LC-MS Grade) LiChrosolv®
Supelco
1.15333
Água
Água sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
W3500
Água
Artigos
HPLC separates vitamin E acetate, THC, and CBD in vape products, providing accurate analysis of commercially available vape liquids.