Merck
T8885
Sigma-Aldrich
Thrombin aus Humanplasma
lyophilized powder, Suitable for routine use in the thrombin time test
Synonym(e):
Faktor IIa
Größe auswählen
10 VIALS
€ 427,00
25 VIALS
€ 850,00
€ 427,00
Voraussichtliches Versanddatum21. März 2025
Hersteller von Diagnostika sollten Produkte einer anderen Qualität verwenden: SRE0003
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 VIALS
€ 427,00
25 VIALS
€ 850,00
About This Item
CAS-Nummer:
EC-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
NACRES:
NA.54
€ 427,00
Voraussichtliches Versanddatum21. März 2025
Hersteller von Diagnostika sollten Produkte einer anderen Qualität verwenden: SRE0003
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
human plasma
Qualitätsniveau
Form
lyophilized powder
Verpackung
vial of ≥10 NIH units
Verunreinigungen
HIV, hepatitis B and hepatitis C, tested negative
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... F2(2147)
Allgemeine Beschreibung
Thrombin ist die finale Koagulationsprotease bei der Hämostase mit koagulationsfördernder und koagulationshemmender Wirkung.
Anwendung
Thrombin wird für die stellenspezifische Spaltung von rekombinanten Fusionsproteinen mit einer zugänglichen Thrombin-Erkennungsstelle zum Entfernen von Affinitäts-Tags verwendet. Thrombin wurde in einer Studie, welche die Wirksamkeit und Sicherheit von Heparinen mit geringer Molekülmasse (LMWH) mit anderen Gerinnungshemmern als Prophylaxe für Venenthromboembolien bei orthopädischen Operation verglich, eingesetzt. [1]
Biochem./physiol. Wirkung
Serinprotease, die selektiv Arg-Gly-Bindungen in Fibrinogen spaltet, um Fibrin und Fibrinopeptide A und B zu bilden.
Einheitendefinition
Die Aktivität wird in NIH-Einheiten ausgedrückt, die aus einem direkten Vergleich mit einem NIH-Thrombin-Referenzstandard gewonnen werden
Rekonstituierung
Wenn es mit 1 ml H2O rekonstituiert wird, enthält ein Fläschchen 10 mg Rinderserumalbmin, 0,15 M NaCl und 0,05 M Natriumcitrat, pH-Wert 6,5
Hinweis zur Analyse
Beim NIH-Assay werden 0,2 ml verdünntes Plasma (1:1 mit Kochsalzlösung) als Substrat und 0,1 ml der Thrombinprobe (stabilisiert in einer 1 % gepufferten Albuminlösung) auf Basis einer modifizierten Biggs-Methode analysiert. Zur Bestimmung der Thrombinkonzentrationen werden nur Gerinnungszeiten im Bereich von 15–25 Sekunden verwendet.
Sonstige Hinweise
Für weitere Informationen siehe thrombin at www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
Haftungsausschluss
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) ist verpflichtet, eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel 1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes einzuholen. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie über die entsprechende Einfuhrgenehmigung verfügen.
Inhibitor
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Substrat
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Meihua Hao et al.
Reproductive biology and endocrinology : RB&E, 20(1), 85-85 (2022-06-07)
Women with endometriosis have been shown to have a reduced vagal tone as compared with controls and vagotomy promoted while vagus nerve stimulation (VNS) decelerated the progression of endometriosis in mice. Extensive research also has shown that the activation of
Shenghui Huang et al.
Reproductive sciences (Thousand Oaks, Calif.), 29(4), 1170-1187 (2022-02-01)
The development of more efficacious, non-hormonal therapeutics for endometriosis is still an unmet medical need begging to be fulfilled. Growing evidence indicates that endometriotic lesions are wounds undergoing repeated tissue injury and repair, and, as such, platelets play an important
Nathalie Busschaert et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 23(6), e202100670-e202100670 (2022-01-06)
The thrombin binding aptamer (TBA) is a 15-mer DNA oligonucleotide (5'-GGT TGG TGT GGT TGG-3'), that can form a stable intramolecular antiparallel chair-like G-quadruplex structure. This aptamer shows anticoagulant properties by interacting with one of the two anion binding sites
Diana M Sobieraj et al.
Pharmacotherapy, 32(9), 799-808 (2012-06-30)
To evaluate the comparative efficacy and safety of low-molecular-weight heparins (LMWHs) versus other anticoagulants as venous thromboembolism prophylaxis in major orthopedic surgery. Systematic review with meta-analysis of 37 randomized controlled trials. Patients undergoing total hip replacement, total knee replacement, or
Michael Hultström et al.
Biomedicines, 10(6) (2022-06-25)
Hypercoagulation and endothelial dysfunction play central roles in severe forms of COVID-19 infections, but the molecular mechanisms involved are unclear. Increased plasma levels of the inflammatory cytokine and TIE2 receptor antagonist Angiopoietin-2 were reported in severely ill COVID-19 patients. In
Questions
  1. What is the equivalence in UI of 1 NIH of trombine
    1 answer
    1. One "NIH" unit of thrombin is equivalent to 1.1 to 1.3 International Units, depending on the influence of polyethylene glycol in the assay (Thromb Haemost. 1995 Sep;74(3):900-3). A unitage ratio of 1.15 is recommended based on data obtained in the presence and absence of polyethylene glycol in comparative assays.