Fortfahren mit
605206
Thrombin, Citrat-frei, menschliches Plasma
Synonym(e):
Thrombin, Citrat-frei, menschliches Plasma
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 U
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 91,40
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
MDL number:
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352202
Specific activity:
≥2500 NIH units/mg protein
Biological source:
human plasma
€ 91,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human plasma
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 9383
form
liquid
specific activity
≥2500 NIH units/mg protein
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
shipped in
wet ice
storage temp.
−70°C
General description
Natives Thrombin aus menschlichem Plasma. Nützliche Formulierung für Verfahren, bei denen die Anwesenheit von Citrat unerwünscht ist.
Natives Thrombin aus menschlichem Plasma. Schlüsselenzym für die Gerinnungskaskade. Wandelt Fibrinogen in Fibrin um und aktiviert den Faktor XIII, der das Fibrinpolymer vernetzt und stabilisiert. Nützliche Formulierung für Verfahren, bei denen die Anwesenheit von Citrat unerwünscht ist.
Physical form
In 100 mM NaCl, 20 mM Tris-HCl, pH 7,4.
Preparation Note
Aus Plasma hergestellt, das in zertifizierten Tests für HBsAg und Antikörper gegen HIV und HCV als negativ befunden wurde.
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-70 °C).
Analysis Note
Homogen mittels SDS-PAGE
Other Notes
Eine Einheit wird durch den Vergleich mit einer Standardkurve bestimmt, die mithilfe von Standardthrombin des Bureau of Biologics erstellt wurde.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T6884T8885T1063
biological source
human plasma
biological source
human plasma
biological source
human plasma
biological source
-
specific activity
≥2500 NIH units/mg protein
specific activity
≥2,000 NIH units/mg protein (E1%/280, 18.3)
specific activity
-
specific activity
≥2800 NIH units/mg protein (E1%/280, 18.3)
form
liquid
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c