Fortfahren mit
L7386
Lysostaphin aus Staphylococcus staphylolyticus
≥500 units/mg protein, lyophilized powder
Synonym(e):
Glycyl-glycine Endopeptidase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 184,00
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 652,00
15 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 864,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EG-Nummer:
MDL number:
€ 184,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Lysostaphin aus Staphylococcus staphylolyticus, lyophilized powder, Protein 50-70 % by biuret, ≥500 units/mg protein
biological source
microbial (Staphylococcus staphylotyticus)
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
≥500 units/mg protein
mol wt
25 kDa
composition
Protein, 50-70% biuret
packaging
pkg of (sold on basis of mg protein)
input
bacteria and yeast sample(s)
solubility
water: 2.00-2.10 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
application(s)
diagnostic assay manufacturing
mode of action
cell wall synthesis | interferes
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Chemische Struktur: Peptid
Biochem/physiol Actions
Lysostaphin ist eine Zink-Endopeptidase mit einer Molekülmasse von etwa 25 kDa. Da Lysostaphin die Polyglycinvernetzungen in der Peptidoglykanschicht der Zellwand von Staphylococcus-Spezies spaltet, ist es nützlich für die Zelllyse und auch als potenzielles antimikrobielles Therapeutikum.
Optimaler pH-Wert für Aktivität: ~7,5
Other Notes
Eine Einheit verringert die Trübung (A620) einer Lösung von Staphylococcus aureus-Zellen von 0,250 auf 0,125 in 10 min bei einem pH-Wert von 7,5 und einer Temperatur von 37 °C in einer 6,0 -ml-Reaktionsmischung.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAE0091SRE0053L2898
description
lyophilized powder, Protein 50-70 % by biuret, ≥500 units/mg protein
description
free of DNA contaminants, suitable for Microbiome research, lyophilized powder, ≥500 units/mg protein
description
Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents., lyophilized powder
description
aseptically filled
biological source
microbial (Staphylococcus staphylotyticus)
biological source
microbial (Staphylococcus staphylotyticus)
biological source
bacterial (Staphylococcus sp.)
biological source
-
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
powder
solubility
water: 2.00-2.10 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
-
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)