Fortfahren mit
L2524
Lyticase aus Arthrobacter luteus
lyophilized powder, ≥2,000 units/mg protein, Protein ≥20 % by biuret
Synonym(e):
Bakterielle Lyticase, Lysierendes Enzym
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 144,00
25000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 278,00
50000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 486,00
200000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.060,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
MDL number:
Specific activity:
≥2,000 units/mg protein
Biological source:
bacterial (Arthrobacter luteus)
€ 144,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Hersteller von Diagnostika sollten Produkte einer anderen Qualität verwenden: SRE0018
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bacterial (Arthrobacter luteus)
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
≥2,000 units/mg protein
composition
Protein, ≥20% biuret
technique(s)
cell based assay: suitable
input
plant, fungi and insect sample(s)
suitability
suitable for cell lysis
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
−20°C
Application
Lyticase aus Arthrobacter luteus wird zum Lysen der Pilzzellwand für die DNA-Isolierung eingesetzt.
Lyticase von Arthrobacter luteus wird wie folgt verwendet:
  • zur Herstellung von Sphäroplasten
  • als Komponente der Aufschlusslösung, zur Inkubation von Hefezellen zum Aufschluss der Zellwand
  • im Rahmen der enzymatischen Hydrolyse des Myzel-Präzipitats zur Herstellung von Protoplasten
Biochem/physiol Actions
Hefezellen sind schwer zu zerstören, da ihre Zellwand Kapseln oder resistente Sporen bilden kann. DNA kann durch Lyseenzyme wie Lyticase aus Hefe extrahiert werden, um die partielle Sphäroplastenbildung einzuleiten. Sphäroplasten werden anschließend lysiert, um DNA freizusetzen. Lyticase wird für den Aufschluss der Zellwand von Hefe und zum Erzeugen von Sphäroplasten aus Pilzen für die Transformation bevorzugt. Sie enthält β-(1→3)-Glucanlaminaripentaohydrolase und β-(1→3)-Glucanase-, Protease- und Mannanaseaktivitäten. Lyticase wird für Hefezellen wie Candida, Debaryomyces, Saccharomyces, Saccharomycopsis, Saccharomycodes, Eremothecium und Schwanniomyces-Spezies eingesetzt.
Das Enzym Lyticase wird häufig in der Pilzforschung eingesetzt, insbesondere zur Spezies-Identifizierung mittels PCR-basierter (Polymerase-Kettenreaktion) Verfahren. Es kann β-(1→3)- und β-(1→4)-Bindungen zwischen Glucoseeinheiten aufbrechen. Lysozym dient als Indikator für eine Makrophagen-vermittelte Wirtsreaktion, ist mit dem Leukozytentod korreliert und weist eine hohe Fluktuationsrate auf. Erhöhte Serumkonzentrationen von Lysozym werden bei verschiedenen chronischen Entzündungen, entzündlichen Darmerkrankungen, hämatologischen Erkrankungen und Nierenerkrankungen beobachtet. Das C-Typ-Lysozym aus Hühnereiweiß wird häufig als Modell zur Untersuchung der Proteinstruktur und -funktion verwendet. Muramidase zeigt in erster Linie eine bakterizide Wirkung gegen grampositive Bakterien. Die in der Mitteilung beschriebene Methode zur Bestimmung molekularer Massen mittels Gelfiltrationschromatographie ist eine modifizierte Version der bereits veröffentlichten Verfahren. Die in diesem Kit enthaltenen Proteinstandards sind möglicherweise mit anderen chromatographischen Systemen wie der Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie (HPLC) kompatibel. Bestimmte Puffersysteme können sich jedoch auf die Elutionsvolumina von Albumin und Carboanhydrase auswirken. Die Proteine in diesem Kit haben einen molekularen Massenbereich von 29 kDa bis 699 kDa.
Lyticase hydrolysiert Poly-β(1→3)-Glucose wie das Zellwand-Glucan der Hefe.
Physical form
Teilweise gereinigtes lyophilisiertes Pulver; enthält Kaliumphosphat-Puffersalze und Stabilisatoren.
Other Notes
Eine Einheit produziert ein ΔA800 von 0,001 pro min bei pH 7,5 und 25 °C mit einer Hefesuspension als Substrat in 3 ml Reaktionsgemisch.
Nur für Forschungszwecke. Nicht für den Arzneimittel-, Haushalts- oder sonstigen Gebrauch vorgesehen. Informationen zu den Gefahren und zur sicheren Handhabung sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L4025SAE0098A6814
description
lyophilized powder, ≥2,000 units/mg protein, Protein ≥20 % by biuret
description
lyophilized powder, ≥200 units/mg solid
description
free of DNA contaminants, suitable for Microbiome research, ≥2000 units/mg protein, lyophilized powder
description
powder, ≥400 units/mg protein (Lowry)
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
-
biological source
bacterial (Arthrobacter luteus)
biological source
bacterial (Arthrobacter luteus)
biological source
bacterial (Arthrobacter luteus)
biological source
Bacillus sp.
specific activity
≥2,000 units/mg protein
specific activity
≥200 units/mg solid
specific activity
≥2000 units/mg protein
specific activity
≥400 units/mg protein (Lowry)
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
suitability
suitable for cell lysis
suitability
suitable for cell lysis
suitability
suitable for cell lysis
suitability
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lyticase aus Arthrobacter luteus
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–10 of 12 Questions  
  1. Is this lyticase lyophilised powder(4.1 mg) (L2524) soluble in water. Because upon adding sterile nuclease free water(1 ml), i still can see some remains floating. what can i do? and what will be stability?
    1 answer
    1. This product can be reconstituted in cold deionized water to about 500 units per mL. Activity may decline quickly; use a freshly prepared solution. Do not store stock solutions. A 10× stock is described (1 µg/µL) with lyticase, buffer pH 7.5, NaCl, glycerol, and water stored at –20 °C, but stability in this product at –20 °C has not been validated. If particulates remain after reconstitution, mix thoroughly. Prepare a fresh solution before use.
      Helpful?
  2. Do you have any data on amount of endotoxins?
    1 answer
    1. Unfortunately, this product has not been tested for the presence of endotoxin.
      Helpful?
  3. How many milligrams is 10,000 units of Product L2524 Lyticase from Arthrobacter luteus?
    1 answer
    1. The milligram quantity of this product will vary from lot to lot. The vial content is dependent upon the protein content and enzymatic activity. The minimum protein content will be 20% and the minimum activity will be 2000 units per milligram of protein. As an example, a batch that reports a protein content of 20% and an activity of 5000 units per milligram protein will have a vial content of 2 mg for the 10,000 unit package size. The protein content and activity are reported in the product Certificate of Analysis. Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/l2524#product-documentation
      Helpful?
  4. Is it purified downstream by affinity chromatography or is it just an ammonium sulfate precipitate?
    1 answer
    1. This product is purified by conventional chromatography following the initial ammonium sulfate precipitation process.
      Helpful?
  5. What is the molecular weight of this product?
    1 answer
    1. The molecular weight of Lyticase has not been determined.
      Helpful?
  6. What is the recommended working concentration of L2524, if a typical 10mg/ml concentration of L1412 is used?
    1 answer
    1. There have been no tests conducted for product L2524 application on the fungus Aspergillus fumigatus. However, according to a citation in Vet Pathol, 2U/100 ul of fungal extraction has shown good results. The citation is titled "Panfungal Polymerase Chain Reaction for Identification of Fungal Pathogens in Formalin-Fixed Animal Tissues" and was published in July 2017. The DOI is 10.1177/0300985817698207, and the PMID is 28346123
      Helpful?
  7. What is the molecular weight of this product?
    1 answer
    1. The molecular weight of Lyticase is not determined.
      Helpful?
  8. I see it is suggested to reconstitute Lyticase fresh. However, if that is not possible, can you store reconstituted Lyticase, L2524, at -20C? If so, for how long?
    1 answer
    1. The solution stability of this product has not been determined. However, according to Cold Spring Harbor Protocols, lyticase may be stored up to 6 months at 4 deg. C when prepared in 10 mM Tris-CL containing 20% glycerol. This has not been validated. See the link below to this citation:
      https://cshprotocols.cshlp.org/content/2017/2/pdb.rec090381.full?rss=1
      Helpful?
  9. How can I store Product L2524, Lyticase, once reconstituted?
    1 answer
    1. When lyticase is reconstituted and stored, it may be stable for no more than 4-6 hours before serious loss of activity is observed. It is suggested that fresh solutions be prepared for use.
      Helpful?
  10. How can Product L2524, Lyticase, be used to make yeast spheroplasts?
    1 answer
    1. The use of lyticase in combination with chitinase and glucuronidase in the preparation of spheroplasts from C. albicans has been described in the following reference:  Calvert, C.M., and Sanders, D., "Inositol Trisphosphate-dependent and -independent Ca2+ Mobilization Pathways at the Vacuolar Membrane of Candida albicans". J. Biol. Chem.  270, 7272-7280 (1995).
      Helpful?
1–10 of 12 Questions  