Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
235-747-3
MDL number:
Specific activity:
≥40,000 units/mg protein
Assay:
≥98% (SDS-PAGE)
Biological source:
chicken egg white
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
chicken egg white
Quality Segment
grade
Molecular Biology
product line
BioUltra
assay
≥98% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
specific activity
≥40,000 units/mg protein
mol wt
single-chain 14.3 kDa
composition
Protein, ≥90%
technique(s)
cell based assay: suitable
suitability
suitable for cell lysis
application(s)
cell analysis
storage temp.
−20°C
General description
Lysozym kommt häufig im Tier- und Pflanzenreich vor. Es ist ein natürliches Konservierungsmittel für Lebensmittel und kommt auch in den Zellwänden bestimmter Bakterien vor. Lysozym findet sich normalerweise in Tränenflüssigkeit, Milch, Urin und Speichel.
Application
Lysozym aus Hühnereiklar wurde verwendet:
- in dielektrischen Spektroskopie-Studien zur Proteindynamik
- als Kontrolle zur Messung der Lysozymaktivität beim Menschen
- als Zusatz zur Einweichlösung für die Behandlung von optischen Linsen.
Enzym bricht die Zellwände von Bakterien, wird verwendet um Sphäroplasten vorzubereiten.
Biochem/physiol Actions
Lysozyme sind am Abwehrmechanismus beteiligt. Lysozym ist in der Lage, durch sterischen Stress in den Substraten die Katalyse anzuregen.
Lysozym hydrolysiert β(1→4)-Bindungen zwischen N-Acetylmuraminsäure und N-Acetyl-D-Glucosamin-Resten in Peptidoglycan und zwischen N-Acetyl-D-Glucosamin-Resten in Chitodextrin. Gram-positive Zellen sind sehr anfällig für diese Hydrolyse, da ihre Zellwände einen hohen Peptidoglycan-Anteil haben.
Lysozym hydrolysiert β(1→4)-Bindungen zwischen N-Acetylmuraminsäure und N-Acetyl-D-Glucosamin-Resten in Peptidoglycan und zwischen N-Acetyl-D-Glucosamin-Resten in Chitodextrin. Gram-positive Zellen sind sehr anfällig für diese Hydrolyse, da ihre Zellwände einen hohen Peptidoglycan-Anteil haben. Gram-negative Bakterien sind auf Grund einer äußeren Membran und eines geringeren Peptidoglycan-Anteils weniger anfällig. Allerdings können diese Zellen in Gegenwart von EDTA, welches Chelate mit Metallionen in der äußeren bakteriellen Membran bildet, hydrolysiert werden.
Das Enzym ist über einen breiten pH-Bereich aktiv (6.0 bis 9.0). Bei pH 6.2 wird eine maximale Aktivität über einen größeren Ionenstärken-Bereich (0.02 bis 0.100 M), verglichen mit pH 9,2 (0.01 bis 0.06 M), beobachtet.
Das Enzym ist über einen breiten pH-Bereich aktiv (6.0 bis 9.0). Bei pH 6.2 wird eine maximale Aktivität über einen größeren Ionenstärken-Bereich (0.02 bis 0.100 M), verglichen mit pH 9,2 (0.01 bis 0.06 M), beobachtet.
Features and Benefits
- Hochgradig aufgereinigt durch wiederholte Kristallisierung und Dialyse.
- Jede Charge wird für die Isolierung von Plasmid-DNA aus E. coli geprüft.
Preparation Note
3× kristallisiert
Other Notes
Eine Einheit lysiert 0,6 μg Micrococcus lysodeikticus pro Minute durch turbidimetrischen Nachweis bei 600 nm, wenn sie in Puffer bei 25 °C und pH 6,2 suspendiert wird.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lysozym aus Hühnereiweiss
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?