Fortfahren mit
L9043
Lysostaphin aus Staphylococcus simulans
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder
Synonym(e):
Glycyl-glycine Endopeptidase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 398,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EG-Nummer:
MDL number:
Specific activity:
≥3000 unit/mg solid
Assay:
≥90% (HPLC)
Biological source:
bacterial
Recombinant:
expressed in E. coli
€ 398,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bacterial
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥90% (HPLC)
form
lyophilized powder
specific activity
≥3000 unit/mg solid
technique(s)
molecular cloning: suitable
suitability
suitable for sequence analysis test
application(s)
life science and biopharma
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Lysostaphin ist ein Zink-Metallenzym. Es wird hauptsächlich als Proenzym sezerniert. Es wirkt als Mittel gegen Staphylokokken und ist hochstabil bei pH 4 und 5 °C.
Application
Lysostaphin aus Staphylococcus simulans wurde in einer Studie zur Beurteilung des molekularen Klonens, der Sequenzierung und der Expression von lytM, einem einzigartigen autolytischen Gen von Staphylococcus aureus, verwendet. [1] Es kam außerdem in einer Studie zur Untersuchung der Sequenzanalyse eines für Peptidoglycan-Hydrolase-Aktivität codierenden Gens aus Staphylococcus aureus zum Einsatz. [2]
Biochem/physiol Actions
Ein Proteinkomplex mit hochspezifischer lytischer Aktivität gegenüber Staphylococcus-Arten, einschließlich Staphylococcus aureus.
Die antimikrobielle Aktivität von Lysostaphin, einer von Staphylococcus simulans exprimierten Metallendopeptidase, wird durch die Bindung an den C′-Terminus des membranassoziierten Trap-Proteins von Staphylococcus aureus verstärkt.
Lysostaphin besitzt lytische Aktivität gegenüber Staphylococcus aureus. Diese wird genutzt, um Infektionen mit antibiotikaresistenten Staphylokokken zu behandeln. Es hat die Eigenschaften von Enzymen wie Glycylglycin-Endopeptidase, Endo-β-N-Acetyl-Glucosamidase und N-Acetylmuramyl-L-Alanin-Amidase. Darüber hinaus dient Lysostaphin als Konservierungsmittel in der Lebensmittelindustrie und wird in klinischen Labors zum schnellen Screening genutzt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SRE0053L2898SAE0091
assay
≥90% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
biological source
bacterial
biological source
bacterial (Staphylococcus sp.)
biological source
-
biological source
microbial (Staphylococcus staphylotyticus)
specific activity
≥3000 unit/mg solid
specific activity
≥500 units/mg protein
specific activity
>500 units/mg protein
specific activity
≥500 units/mg protein
technique(s)
molecular cloning: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
application(s)
life science and biopharma
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
application(s)
-
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
recombinant
-
recombinant
-
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Is there a standard protocol from the manufacturer on how to lyse Staphylococcus aureus cells? What concentration, temperature, time ...
    1 answer
    1. There is no specific protocol associated with this product, however our GenElute Bacterial Genomic DNA kits ( NA2100, NA2110, NA2120) include a lysis protocol specific to Staphylococcus species that may be helpful. In this protocol, Lysostaphin is used at 200 units per ml in combination with mutanolysin and a lysis buffer included in the kit. See the link below, page 6 to review this information.
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/256/042/na2100bul.pdf
      Helpful?
  2. How should a stock solution of the Lysostaphin from Staphylococcus simulans enzyme, product L9043, be prepared?
    1 answer
    1. A stock solution of this recombinant, Lysostaphin from Staphylococcus simulans, may be prepared by reconstituting it at 10 mg/ml in 20 mM sodium acetate buffer, pH 4.5 and storing it aseptically at 4°C. in a polypropylene container.
      Helpful?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.