Wichtige Dokumente
NA2100
GenElute™ Bakterielle genomische DNA-Kits
sufficient for 10 purifications
Synonym(e):
Gen-Elution
Größe auswählen
€ 72,90
Größe auswählen
About This Item
€ 72,90
Empfohlene Produkte
Verwendung
sufficient for 10 purifications
Lagertemp.
15-25°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Dieses Kit verfügt über die Vorteile eines Kieselgel-basierten Systems im Minizentrifugen-Format und eliminiert den Bedarf an teuren Harzen, Alkoholfällungen und gefährlichen organischen Verbindungen wie Phenol und Chloroform.
Anwendung
- Restruktionsendonuklease-Verdaus
- PCR
- Southern Blots
- Klonierungen
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Ausgangsmaterial: Bis zu 1,5 ml der Kultur
- Erwartete Ausbeute: Bis zu 20 μg
- Elutionsvolumen: 400 μl
- Zeitaufwand: 70 - 120 min
- A260/A280-Verhältnis: 1,6 - 1,9
- Keine Phenol-, Chloroform- oder Ethanolfällung erforderlich
- Typische DNA-Ausbeute von 15 μg - 20 μg
- Protokolle für grampositive und gramnegative Bakterien im Lieferumfang enthalten
- Hochwertige genomische DNA in weniger als 2 Stunden
- Das A260/A280-Verhältnis der aufgereinigten DNA liegt zwischen 1,6 and 1,9
Prinzip
Die erwartete Ausbeute der genomischen DNA ist abhängig von der Zelldichte der Bakterienkultur sowie von der verwendeten Bakterienart und dem verwendeten Bakterienstamm. Mit dem GenElute-Kit aufgereinigte DNA verfügt über ein A260/A280-Verhältnis zwischen 1,6 und 1,9 und kann eine Länge von bis zu 50 kb aufweisen.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Empfehlung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
GenElute™ Bacterial Genomic DNA Kit protocol describes a simple and convenient way for the isolation of pure genomic DNA from bacteria.
Das Protokoll für das GenElute™-Kit für bakterielle genomische DNA beschreibt eine einfache und praktische Möglichkeit für die Isolation von reiner genomischer DNA aus Bakterien.