Fortfahren mit
L2898
Lysostaphin aus Staphylococcus staphylolyticus
aseptically filled
Synonym(e):
Glycyl-glycine Endopeptidase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 341,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EG-Nummer:
MDL number:
Specific activity:
>500 units/mg protein
€ 341,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
aseptically filled
Quality Segment
form
powder
specific activity
>500 units/mg protein
mol wt
25 kDa
composition
Protein, 40-70% biuret
input
bacteria and yeast sample(s)
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
mode of action
cell wall synthesis | interferes
storage temp.
−20°C
General description
Lysostaphin is mainly liberated as a proenzyme. It is highly stable at pH 4 and temperature 5°C.
Chemical structure: peptide
Biochem/physiol Actions
Lysostaphin exhibit a lytic action against Staphylococcus aureus. It possesses several functions of three major enzymes, such as, glycylglycine endopeptidase, endo-β-N-acetyl glucosamidase and N-acteyl muramyl-L-alanine amidase. Lysostaphin can be used to treat antibiotic-resistant staphylococcal infections. Lysostaphin being an antistaphylococcal agent, can be used as a preservative in the food industry and in clinical labs for rapid screening.
Lysostaphin ist eine Zink-Endopeptidase mit einer Molekülmasse von etwa 25 kDa. Da Lysostaphin die Polyglycinvernetzungen in der Peptidoglykanschicht der Zellwand von Staphylococcus-Spezies spaltet, ist es nützlich für die Zelllyse und auch als potenzielles antimikrobielles Therapeutikum.
Optimaler pH-Wert für Aktivität: ~7,5
Preparation Note
Prepared from L 7386
Other Notes
One unit will reduce the turbidity (A620) of a suspension of Staphylococcus aureus cells from 0.250 to 0.125 in 10 min at pH 7.5 at 37 °C in a 6.0 ml reaction mixture.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SRE0053L7386SAE0091
description
aseptically filled
description
Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents., lyophilized powder
description
lyophilized powder, Protein 50-70 % by biuret, ≥500 units/mg protein
description
free of DNA contaminants, suitable for Microbiome research, lyophilized powder, ≥500 units/mg protein
specific activity
>500 units/mg protein
specific activity
≥500 units/mg protein
specific activity
≥500 units/mg protein
specific activity
≥500 units/mg protein
form
powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
mol wt
25 kDa
mol wt
26,926 Da
mol wt
25 kDa
mol wt
27 kDa
sterility
aseptically filled
sterility
-
sterility
-
sterility
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
-
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Which reaction buffer is recommended for this enzyme? Are there any limitations, inhibitors, etc? Would it work in any medium.
    1 answer
    1. Please see the link below to the quality control test procedure utilized for the enzymatic assay of lysostaphin. Reaction with other buffers has not been tested and, please refer to academic literature for guidance on how other buffers may influence the enzyme's reactivity:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/120/423/l7386enz.pdf