Fortfahren mit
M9901
Mutanolysin aus Streptomyces globisporus ATCC 21553
lyophilized powder, ≥4000 units/mg protein (biuret), Chromatographically purified
Synonym(e):
Mutanolysin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 66,70
5000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 207,00
10000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 373,00
50000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.210,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
MDL number:
Specific activity:
≥4000 units/mg protein (biuret)
Biological source:
bacterial (Streptomyces globisporus)
€ 66,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bacterial (Streptomyces globisporus)
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
≥4000 units/mg protein (biuret)
mol wt
23 kDa
suitability
suitable for cell lysis
application(s)
diagnostic assay manufacturing
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Mutanolysin aus Streptomyces globisporus besteht aus zwei lytischen Hauptenzymen und kann ein nützliches Mittel zur Kontrolle von Dentalkaries sein. [1]
Application
Es bietet eine sanfte Zelllyse zur Isolation von leicht abbaubaren Biomolekülen und RNA aus Bakterien. Es wird zur Bildung von Sphäroblasten zur Isolation von DNA eingesetzt.
Mutanolysin wurde in einer Studie zur Untersuchung des Lysierens und Erzeugens von Protoplasten aus Streptococci aus Milchprodukten eingesetzt. Es wurde außerdem in einer Studie zur Untersuchung der Umwandlung von Streptococci der Gruppe B zu Protoplasten eingesetzt. [2] Es bietet eine sanfte Zelllyse zur Isolation von leicht abbaubaren Biomolekülen und RNA aus Bakterien. Es wird zur Bildung von Sphäroblasten zur Isolation von DNA eingesetzt.
Biochem/physiol Actions
Mutanolysin ist eine N-Acetylmuramidase. Wie auch Lysozym ist es ein muralytisches Enzym, das die β-N-Acetylmuramyl-(1→4)-N-acetylglucosaminbindung des Bakterienzellwandpolymers Peptidoglykan-Polysaccharid spaltet. Seine carboxyterminalen Molekülteile sind an der Erkennung und Bindung von einzigartigen Zellwandpolymeren beteiligt. Mutanolysin lysiert Listeria und andere grampositive Bakterien wie Lactobacillus und Lactococcus.
Mutanolysin spaltet die β-N-Acetylmuramyl-(1→4)-N-acetylglucosaminbindung des Bakterienzellwandpolymers Peptidoglykan-Polysaccharid. Es lysiert Listeria und andere grampositive Bakterien wie Lactobacillus und Lactococcus.
Physical form
Lyophilisiertes Pulver mit Ficoll® und Natriumsuccinatpuffersalzen.
Other Notes
Eine Einheit erzeugt ein ΔA600 von 0,01 je Minute bei einem pH-Wert von 6,0 und 37 °C in einem 1-ml-Volumen unter Verwendung einer Suspension von Streptococcus faecalis-Zellwand als Substrat.
Legal Information
Ficoll is a registered trademark of Cytiva
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SRE0007M4782A9934
specific activity
≥4000 units/mg protein (biuret)
specific activity
≥4000 units/mg protein (biuret)
specific activity
≥4000 units/mg protein (biuret)
specific activity
≥200 units/mg protein
biological source
bacterial (Streptomyces globisporus)
biological source
bacterial (Streptomyces globisporus)
biological source
-
biological source
-
suitability
suitable for cell lysis
suitability
suitable for cell lysis
suitability
-
suitability
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
application(s)
-
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Hi, Could you advise the best way to resuspend mutanolysin M9901. Will it be soluble in water?
    1 answer
    1. This product may be prepared in 50 mM TES buffer, pH 7.0, with 1 mM MgCl2, at 1 mg/mL. It is also soluble in water or TE buffer. Please see the link below to review the product datasheet for additional details:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/382/514/m9901pis-ms.pdf