Merck
NA2110
Sigma-Aldrich
GenElute Bacterial Genomic DNA Kit
sufficient for 70 purifications
Synonym(e):
GenElute Bakterielle genomische DNA-Kits, Gen-Elution
About This Item
UNSPSC-Code:
41105501
NACRES:
NA.55
Verwendung
sufficient for 70 purifications
Qualitätsniveau
Methode(n)
DNA purification: suitable
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Das GenElute-Kit für bakterielle genomische DNA bietet eine einfache und praktische Methode für die Isolierung von reiner genomischer DNA aus gramnegativen Bakterien. Für die meisten grampositiven Bakterien muss das Kit in Verbindung mit dem optionalen Lysozym (L4949) verwendet werden, damit die dicken Peptidoglycan-Zellwände effektiv lysiert werden. Eine grampositive Lyselösung als Verdünnung zum Präparieren der Lysozym-Stammlösungen ist im Lieferumfang enthalten.
Dieses Kit verfügt über die Vorteile eines Kieselgel-basierten Systems im Minizentrifugen-Format und eliminiert den Bedarf an teuren Harzen, Alkoholfällungen und gefährlichen organischen Verbindungen wie Phenol und Chloroform.
Anwendung
Die aufgereinigte bakterielle genomische DNA kann u. a. für folgende Downstream-Anwendungen verwendet werden:
  • Restruktionsendonuklease-Verdaus
  • PCR
  • Southern Blots
  • Klonierungen
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Ausgangsmaterial: Bis zu 1,5 ml der Kultur
  • Erwartete Ausbeute: Bis zu 20 μg
  • Elutionsvolumen: 400 μl
  • Zeitaufwand: 70 - 120 min
  • A260/A280-Verhältnis: 1,6 - 1,9
  • Keine Phenol-, Chloroform- oder Ethanolfällung erforderlich
Prinzip
Die Bakterien werden in einer Lösung mit chaotropem Salz lysiert, um eine sorgfältige Denaturierung der Makromoleküle zu gewährleisten. Durch Zugabe von Ethanol bindet die DNA, wenn das Lysat durch die Kieselgelmembran des Spin Filters in das Mikrozentrifugenröhrchen gelangt. Nach dem Auswaschen der Verunreinigungen wird die DNA in 200 μl einer Tris-EDTA-Lösung eluiert.
Die erwartete Ausbeute der genomischen DNA ist abhängig von der Zelldichte der Bakterienkultur sowie von der verwendeten Bakterienart und dem verwendeten Bakterienstamm. Mit dem GenElute-Kit aufgereinigte DNA verfügt über ein A260/A280-Verhältnis zwischen 1,6 und 1,9 und kann eine Länge von bis zu 50 kb aufweisen.
Sonstige Hinweise
For additional information, please see www.sigma-aldrich.com/genomicdna.
Rechtliche Hinweise
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB
  • W0263Wash Solution 1SDB
  • C2112Column Preparation SolutionSDB
  • P2308Proteinase K from Tritirachium album, lyophilized powder, BioUltra, ≥30 units/mg protein, for molecular biologySDB
  • R6148RNase A solutionSDB
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°F)
77.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
25 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Hyunjin Yoon et al.
Infection and immunity, 79(1), 360-368 (2010-11-03)
Salmonella enterica serovar Typhimurium is an intracellular pathogen and a main cause of food-borne illness. In this study, a quantitative PCR (qPCR)-based competitive index (CI) method was developed to simultaneously compare the growth of multiple Salmonella strains. This method was
Joyce M Sakamoto et al.
PloS one, 9(7), e101389-e101389 (2014-07-16)
The most significant vector of tick-borne pathogens in the United States is Ixodes scapularis Say (the blacklegged tick). Previous studies have identified significant genetic, behavioral and morphological differences between northern vs. southern populations of this tick. Because tick-borne pathogens are
Steffen Porwollik et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 394, 89-103 (2008-03-28)
Microarray technology provides a convenient and relatively inexpensive way of investigating the genetic content of bacterial genomes by comparative genomic hybridization. In this method, genomic DNA of an unknown bacterial strain of interest and that of a closely related sequenced
Subhajit Basu et al.
Microbial ecology, 65(4), 934-954 (2013-01-03)
A massive algal bloom of the dinoflagellate Noctiluca miliaris (green) was located in the Northern Arabian Sea by IRS-P4-2 (OCM-II) for microbiological studies, during two consecutive cruises of February-March 2009. Culturable bacterial load during bloom were ≈ 2-3-fold higher in
Manuel Simões et al.
Journal of basic microbiology, 47(3), 230-242 (2007-05-24)
Biocides generally have multiple biochemical targets. Such a feature easily entangles the analysis of the mechanisms of antimicrobial action. In this study, the action of the dialdehyde biocide ortho-phtalaldehyde (OPA), on bacteria, was investigated using the Gram-negative Pseudomonas fluorescens. The
Artikel
Die Verfügbarkeit von einfachen Verfahren zum Aufreinigen von DNA und RNA hat die Analyse und Charakterisierung des Genoms und der Genexpression in hohem Maß erleichtert. Es besteht eine Anforderung, DNA und RNA schnell und praktisch aus verschiedenen zellulären Quellen, einschließlich Gewebe aus Tier-, Pflanzen- und Bakterienkulturen, zu isolieren.
Simple DNA/RNA purification methods aid genome analysis from various sources, enhancing research efficiency.
Protokolle
GenElute™ Bacterial Genomic DNA Kit protocol describes a simple and convenient way for the isolation of pure genomic DNA from bacteria.
Das Protokoll für das GenElute™-Kit für bakterielle genomische DNA beschreibt eine einfache und praktische Möglichkeit für die Isolation von reiner genomischer DNA aus Bakterien.
Verwandter Inhalt
Überblick über gebräuchliche Techniken und Downstream-Anwendungen für die Extraktion und Aufreinigung genomischer DNA, Plasmid-DNA und Gesamt-RNA aus Zellen, Gewebe, Blut, Viren und anderen Probenarten.
Overview of common techniques and downstream applications for extraction and purification of genomic DNA, plasmid DNA, and total RNA from cells, tissue, blood, viruses, and other sample types.