Merck
SRE0007
Sigma-Aldrich
Mutanolysin aus Streptomyces globisporus ATCC 21553
Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents, ≥4000 units/mg protein (biuret)
Synonym(e):
Mutanolysin
Größe auswählen
25000 UNITS
€ 530,00
100000 UNITS
€ 1.480,00
€ 530,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
25000 UNITS
€ 530,00
100000 UNITS
€ 1.480,00
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
NACRES:
NA.54
€ 530,00
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
bacterial (Streptomyces globisporus)
Qualitätsniveau
Form
lyophilized powder
Spezifische Aktivität
≥4000 units/mg protein (biuret)
Mol-Gew.
23 kDa
Konzentration
≥40% protein
Eignung
suitable for cell lysis
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Mutanolysin from Streptomyces globisporus consists of two main lytic enzymes and may be a useful agent for dental caries control
Anwendung
Es bietet eine sanfte Zelllyse zur Isolation von leicht abbaubaren Biomolekülen und RNA aus Bakterien. Es wird zur Bildung von Sphäroblasten zur Isolation von DNA eingesetzt.
Biochem./physiol. Wirkung
Mutanolysin ist eine N-Acetylmuramidase. Wie auch Lysozym ist es ein muralytisches Enzym, das die β-N-Acetylmuramyl-(1→4)-N-acetylglucosaminbindung des Bakterienzellwandpolymers Peptidoglykan-Polysaccharid spaltet. Seine carboxyterminalen Molekülteile sind an der Erkennung und Bindung von einzigartigen Zellwandpolymeren beteiligt. Mutanolysin lysiert Listeria und andere grampositive Bakterien wie Lactobacillus und Lactococcus.
Mutanolysin spaltet die β-N-Acetylmuramyl-(1→4)-N-acetylglucosaminbindung des Bakterienzellwandpolymers Peptidoglykan-Polysaccharid. Es lysiert Listeria und andere grampositive Bakterien wie Lactobacillus und Lactococcus.
Einheitendefinition
One unit will produce a ΔA600 of 0.01 per minute at pH 6.0 at 37 °C in a 1 mL volume using a suspension of Streptococcus faecalis cell wall as substrate.
Physikalische Form
Lyophilized powder containing Ficoll® and sodium succinate buffer salts
Rechtliche Hinweise
Ficoll is a registered trademark of Cytiva
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. 本製品に含まれる3種類の酵素 1. N-acetylmuramidase M1 2. N-acetylmuramidase M2 3. N-Acetylmuramyl-L-alanine amidase それぞれのアミノ酸配列は同定されていますか。 また、配列を開示いただくことは可能でしょうか。
    1 answer
    1. Unfortunately, this material has not been sequenced.