Fortfahren mit
L4402
Lysostaphin aus Staphylococcus staphylolyticus
BioUltra, ≥97% (SDS-PAGE), Protein 40-60 % by biuret, ≥2,000 units/mg protein
Synonym(e):
Glycyl-glycine Endopeptidase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
0.5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 275,00
2 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 578,00
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.140,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EG-Nummer:
MDL number:
Specific activity:
≥2,000 units/mg protein
Assay:
≥97% (SDS-PAGE)
Biological source:
bacterial (Staphylococcus sp.)
Concentration:
40—60% protein
€ 275,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bacterial (Staphylococcus sp.)
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥97% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
specific activity
≥2,000 units/mg protein
mol wt
25 kDa
composition
Protein, 40-60% biuret
concentration
40—60% protein
technique(s)
cell based assay: suitable
suitability
suitable for cell lysis
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
application(s)
diagnostic assay manufacturing
mode of action
cell wall synthesis | interferes
storage temp.
−20°C
General description
Chemical structure: peptide
Package size based on protein content
Biochem/physiol Actions
Lysostaphin ist eine Zink-Endopeptidase mit einer Molekülmasse von etwa 25 kDa. Da Lysostaphin die Polyglycinvernetzungen in der Peptidoglykanschicht der Zellwand von Staphylococcus-Spezies spaltet, ist es nützlich für die Zelllyse und auch als potenzielles antimikrobielles Therapeutikum.
Optimaler pH-Wert für Aktivität: ~7,5
Physical form
Contains potassium phosphate buffer salts and sodium chloride
Preparation Note
Affinity purified
Other Notes
One unit will reduce the turbidity (A620) of a suspension of Staphylococcus aureus cells from 0.250 to 0.125 in 10 min at pH 7.5 at 37 °C in a 6.0 ml reaction mixture.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L2898SRE0053L7386
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
≥97% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
-
assay
-
specific activity
≥2,000 units/mg protein
specific activity
>500 units/mg protein
specific activity
≥500 units/mg protein
specific activity
≥500 units/mg protein
biological source
bacterial (Staphylococcus sp.)
biological source
-
biological source
bacterial (Staphylococcus sp.)
biological source
microbial (Staphylococcus staphylotyticus)
suitability
suitable for cell lysis
suitability
-
suitability
suitable for microbiological tests
suitability
-
concentration
40—60% protein
concentration
-
concentration
50—70% protein
concentration
-
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)