Fortfahren mit
SAE0091
Lysostaphin aus Staphylococcus staphylolyticus
free of DNA contaminants, ≥500 units/mg protein, lyophilized powder, suitable for Microbiome research
Synonym(e):
Glycyl-glycine Endopeptidase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
2 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 211,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.54
EG-Nummer:
MDL number:
€ 211,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Lysostaphin aus Staphylococcus staphylolyticus, free of DNA contaminants, suitable for Microbiome research, lyophilized powder, ≥500 units/mg protein
biological source
microbial (Staphylococcus staphylotyticus)
form
lyophilized powder
specific activity
≥500 units/mg protein
mol wt
27 kDa
feature
DNA free
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Application
Purified extracellular lysostaphin from S. staphylolyticus SAE0091 undergoes strict quality control testing to ensure the absence of detectable levels of contaminating DNA using 35 cycles PCR amplification of 16S and 18S rDNA using universal primer sets.
Lysostaphin is a zinc metalloenzyme isolated from a bacterial culture of Staphylococcus staphylolyticus. It has specific lytic action against other Staphylococcus species, including S. aureus.1,2 Lysostaphin has
hexosaminidase, amidase, and endopeptidase activities. It cleaves polyglycine crosslinks in the cellular wall which leads to cell lysis of Staphylococcus species, but not of other bacterial genera. [Pharmaceuticals 2010, 3(4), 1139-1161]
Lysostaphin is a single polypeptide chain of 246 amino acids, a molecular mass of 26,926 Da, isoelectric point of 9.5, (5) and an activity pH optimum of 7.5.(6)
Biochem/physiol Actions
Lysostaphin ist eine Zink-Endopeptidase mit einer Molekülmasse von etwa 25 kDa. Da Lysostaphin die Polyglycinvernetzungen in der Peptidoglykanschicht der Zellwand von Staphylococcus-Spezies spaltet, ist es nützlich für die Zelllyse und auch als potenzielles antimikrobielles Therapeutikum.
Optimaler pH-Wert für Aktivität: ~7,5
Lysostaphin is a zinc endopeptidase with a molecular weight of approximately 25 kDa. Because lysostaphin cleaves the polyglycine cross-links in the peptidoglycan layer of the cell wall of Staphylococcus species it has been found useful for cell lysis and also as a potential anti-microbial therapeutic. pH Optimum for activity: ~7.5.
Physical form
Supplied as a lyophilized powder containing 50–70% protein with the balance primarily as NaCl.
Other Notes
One unit will reduce the turbidity (A620) of a suspension of Staphylococcus aureus cells from 0.250 to 0.125 in 10 min at pH 7.5 at 37°C in a 6.0 ml reaction mixture.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SRE0053L7386L2898
biological source
microbial (Staphylococcus staphylotyticus)
biological source
bacterial (Staphylococcus sp.)
biological source
microbial (Staphylococcus staphylotyticus)
biological source
-
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
powder
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
mol wt
27 kDa
mol wt
26,926 Da
mol wt
25 kDa
mol wt
25 kDa
specific activity
≥500 units/mg protein
specific activity
≥500 units/mg protein
specific activity
≥500 units/mg protein
specific activity
>500 units/mg protein
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)