Merck
10837059001
Roche
Lysozym
from hen egg white
Synonym(e):
Lysozym, Mucopeptid-N-acetylmuramoylhydrolase, Muramidase
About This Item
EC-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
chicken egg white
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
solid
Spezifische Aktivität
>23000 U/mg (Shugar units)
Mol-Gew.
14.4 kDa
Verpackung
pkg of 10 g
Hersteller/Markenname
Roche
Optimaler pH-Wert
6.0-7.0
Absorption
3.9 at 280 nm (10 mg enzyme/ml)
Allgemeine Beschreibung
Muramidase, Mucopeptid N-Acetylmuramoylhydrolase
Anwendung
Lysozym wurde für die Überwachung der Transkription mittels Echtzeit-PCR[1] und in der Probenpräparation verwendet.[2]
Lysozym wurde verwendet für:
  • Zellwandzerstörung[3]
  • Herstellung von Protoplasten[4]
  • Bakteriolyse[5]
  • Pharmakologie (entzündungshemmende Wirkung auf Schleimhäute; Heilung von Gewebe; Schutz gegen Blutungen; Normalisierung der Schleimsekretion; Auflösung von Pyrogenen; Potenzierung von Antibiotika)
  • Lebensmittel und Getränke (Geschmacksverstärker)
  • Probenvorbereitung vor der Isolierung von Nukleinsäuren[6]
Biochem./physiol. Wirkung
Lysozym bewirkt eine hydrolytische Spaltung der Verbindungen zwischen N-Acetyl-D-Glucosamin und N-Acetylmuraminsäureresten (GlcNAc β1-4Mur) in Mucopolysacchariden und Glykanskeletten der entsprechenden Peptidoglykane (letztere sind mit Peptidketten verknüpfte oder quervernetzte Glykosaminoglykane). Lysozym bewirkt eine effektive Zerstörung der Zellwände von Bakterien.[7]
Einheitendefinition
Eine Shugar-Einheit ist die Enyzmmenge in 1 ml Micrococcus luteus-Suspension mit pH 7,0, deren Anfangsextinktion bei 450 nm Wellenlänge 0,750 für eine Pfadlänge von 10 mm beträgt, was eine Reduktion der Extinktion mit einer Rate von 0,001 pro Minute zur Folge hat; alle Messungen werden bei einer Temperatur von +25 °C ausgeführt.
Angaben zur Herstellung
Arbeitslösung: Lysozym-Hydrochlorid ist in Wasser und Pufferlösungen leicht löslich, aber unlöslich in organischen Lösungsmitteln.
Lagerbedingungen (Arbeitslösung): -15 bis -25 °C
Wässrige Lösungen des Hydrochlorids (2 mg/ml dest. Wasser) können bei 2 bis 8 °C mehrere Tage und bei -15 bis -25 °C mehrere Wochen lang aufbewahrt werden.
Rekonstituierung
Eine Stammlösung mit einer Konzentration von 50 mg/ml in destilliertem Wasser herstellen. In Aliquote aufteilen und bei -15 bis -25 °C aufbewahren. Jedes Aliquot muss nach der Verwendung entsorgt werden.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2 bis 8 °C aufbewahren (Trocken lagern!)
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Lorena Hentschel et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 23(4), 2686-2696 (2021-01-23)
During a first-order phase transition, a thermodynamic system releases or absorbs latent heat. Despite their fundamental importance, the heat or enthalpy change occurring during protein crystallization has been directly measured only in a few cases, and the associated entropy change
Cloning and expression of metagenomic DNA in Streptomyces lividans and subsequent fermentation for optimized production
Yuriy R, et al.
Meta Gene (2017)
Blanca López-Méndez et al.
European biophysics journal : EBJ, 50(3-4), 411-427 (2021-04-22)
Microscale thermophoresis (MST), and the closely related Temperature Related Intensity Change (TRIC), are synonyms for a recently developed measurement technique in the field of biophysics to quantify biomolecular interactions, using the (capillary-based) NanoTemper Monolith and (multiwell plate-based) Dianthus instruments. Although
Isolation of Heterocysts from Anabaena sp. PCC 7120
Maria Ermakova* and Yagut Allahverdiyeva
Bio-protocol, 5(8) (2015)
Jan Hansen et al.
The Journal of chemical physics, 156(24), 244903-244903 (2022-07-02)
Intermolecular interactions in protein solutions, in general, contain many contributions. If short-range attractions dominate, the state diagram exhibits liquid-liquid phase separation (LLPS) that is metastable with respect to crystallization. In this case, the extended law of corresponding states (ELCS) suggests