Fortfahren mit
86866
Tetrabutylammoniumhydroxid 30-Hydrat
≥98.0% (T), crystals
Synonym(e):
N,N,N-Tributyl-1-butanaminium hydroxide triacontahydrate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 100,00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 266,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3CH2CH2CH2)4N(OH) · 30H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
799.93
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3571228
Assay:
≥98.0% (T)
Concentration:
≤100%
Form:
crystals or chunks
€ 100,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Tetrabutylammoniumhydroxid 30-Hydrat, ≥98.0% (T)
Quality Segment
assay
≥98.0% (T)
form
crystals or chunks
reaction suitability
core: ammonium
concentration
≤100%
impurities
≤0.1% halides (as bromide)
mp
27-30 °C (lit.)
anion traces
sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg
functional group
amine
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.31H2O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h5-16H2,1-4H3;31*1H2/q+1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/p-1
InChI key
DFGIRVKFXSRUOX-UHFFFAOYSA-M
General description
Tetrabutylammoniumhydroxid-30-Hydrat wird häufig als starker Basen- und Phasentransferkatalysator in der organischen Synthese verwendet.[1][2] Tetrabutylammoniumhydroxid 30-Hydrat (TBAH), gelöst in Diethylether von HPLC-Qualität, wurde in einer Studie zum Aufsetzen des Lösungsmittelsystems verwendet.[2]
[3]
Application
Tetrabutylammoniumhydroxid 30-Hydrat (TBAOH) kann wie folgt verwendet werden:
  • Als Katalysator bei der Hydroxyalkylierungsreaktion von Phenolen mit zyklischen Carbonaten für die Synthese von Aryl-β-hydroxyethern.
  • Als Base für den selektiven Abbau von Ligninen zu monomeren Aromaten.
  • Als Reaktant für die Synthese von Hydroxyfuroxantetrabutylammoniumsalzen durch Umsetzen mit Nitrofuroxanen.
Es kann auch in der solvothermalen Synthese von SNS- (simple nanoscroll structures) und INS- (intercalated nanoscrolls) Hexaniobat-Nanoscrolls eingesetzt werden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8685986863178780
concentration
≤100%
concentration
99.0-101.0%
concentration
53.5-56.5% in H2O
concentration
40 wt. % in H2O
assay
≥98.0% (T)
assay
≥99.0% (T)
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
crystals or chunks
form
crystals or chunks
form
liquid
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
impurities
≤0.1% halides (as bromide)
impurities
≤0.05% halides (as bromide)
impurities
≤0.2% halides (as bromide)
impurities
-
Still not finding the right product?
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf