Merck
339741
Sigma-Aldrich
Schwefelsäure
99.999%
Synonym(e):
Dihydrogensulfat, Öl
About This Item
Lineare Formel:
H2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
98.08
Beilstein:
2037554
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352301
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Agentur:
suitable for SM 5210
pH-Wert:
1.2 (5 g/L)
Agentur
suitable for SM 5210
Qualitätsniveau
Dampfdichte
<0.3 (25 °C, vs air)
Dampfdruck
1 mmHg ( 146 °C)
Beschreibung
Nominally 95-98% H2SO4
Assay
99.999%
Form
viscous liquid
Farbe
clear
pH-Wert
1.2 (5 g/L)
bp
~290 °C (lit.)
Löslichkeit
water and organic: soluble
Dichte
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChIKey
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Schwefelsäure ist eine starke Mineralsäure, die häufig als Reagenz zur organischen Synthese, als Katalysator und Lösungsmittel eingesetzt wird. Sie eignet sich zudem für verschiedene Anwendungen wie Dehydrierung, Sulfonierung und Nitrierung.
Anwendung
Anwendungsgebiete von Schwefelsäure:
  • Als Katalysator bei der Veresterung von Essigsäure und Palmitinsäure.
  • Als Lösungsmittel bei der Synthese von binärem Technetiumsulfid durch die Reaktion von Pertechnetat und Schwefelwasserstoff.
  • Als Dehydratationsmittel, Katalysator und Aktivreagenz in der chemischen Industrie.
  • Zur Herstellung eines Kieselsäure-Schwefelsäure-Verbunds, der als Katalysator in der organischen Synthese zum Einsatz kommt.
Hinweis zur Analyse
Reinheit basiert auf Spurenmetallen
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Esterification of free fatty acids using sulfuric acid as catalyst in the presence of triglycerides
Marchetti JM and Errazu AF
Biomass and Bioenergy, 32(9), 892-895 (2008)
The Mechanical Performance of a Biomimetic Nanointerface Made of Multilayered Polyelectrolytes.
Cavelier S, et al.
European Journal of Inorganic Chemistry, 32, 5380-5389 (2012)
Analysis of Malondialdehyde, Chlorophyll Proline, Soluble Sugar, and Glutathione Content in Arabidopsis seedling
Zhang Z, et al.
Bio-protocol, 3(14) (2013)
Silica sulfuric acid and silica chloride as efficient reagents for organic reactions
Salehi P, et al.
Current Organic Chemistry, 10(17), 2171-2189 (2006)
Hicks R
Stable Radicals: Fundamentals and Applied Aspects of Odd-Electron Compounds null
Artikel
Acid and base chart lists the strength of acids and bases (strongest to weakest) in order. Simple to use laboratory reference chart for scientists, researchers and lab technicians.
Verwandter Inhalt
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.