Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 254,00 | |
| 5 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 2.010,00 |
Über diesen Artikel
microbiology
pathogen testing
Quality Segment
agency
APHA, according to ISO 11290
sterility
non-sterile
form
granular
packaging
pack of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
storage condition
protect from light (both UV and Sunlight)
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.0-7.4 (25 °C, 57.4 g/L in H2O)
solubility
57.4 g/L
application(s)
food and beverages
microbiology
pathogen testing
compatibility
storage temp.
15-25°C
suitability
selective for Listeria spp.
General description
Application
Analysis Note
Aussehen (Farbe): gelblich-braun
pH-Wert (25 °C): 7,0–7,4
Wachstumsprüfung in Übereinstimmung mit der aktuellen Ausgabe von DIN EN ISO 11133.
Mischinokulum von Listeria, E. coli und E. faecalis
Zusätzlich Einzelkultur von E. coli und E. faecalis
Nachweis auf ALOA® Medium bzw. Trypton-Soja-Agar
Inokulum auf Referenzmedium (Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021)): ≤ 100
Inokulum auf Referenzmedium (Listeria monocytogenes ATCC 35152 (WDCM 00109)): ≤ 100
Inokulum auf Referenzmedium (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): ≥ 1000
Inokulum auf Referenzmedium (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): ≥ 1000
Inokulum auf Referenzmedium (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): ≥ 1000
Inokulum auf Referenzmedium (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): ≥ 1000
Schwärzung (Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021)): +
Schwärzung (Listeria monocytogenes ATCC 35152 (WDCM 00109)): +
Schwärzung (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): -
Schwärzung (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): -
Schwärzung (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): -
Schwärzung (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): -
Wachstum auf ALOA Medium (Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021)): >10 Kolonien
Wachstum auf ALOA-Medium (Listeria monocytogenes ATCC 35152 (WDCM 00109)): >10 Kolonien
Kolonien (Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021)): blaugrün mit getrübtem Hof
Kolonien (Listeria monocytogenes ATCC 35152 (WDCM 00109)): blaugrün mit getrübtem Hof
Wachstum auf Trypton-Soja-Agar (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): kein Wachstum
Wachstum auf Trypton-Soja-Agar (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): kein Wachstum
Wachstum auf Trypton-Soja-Agar (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): <100 Kolonien
Wachstum auf TSA-Agar (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): <100 Kolonien
Inkubation:
Halb-Fraser-Bouillon: 24 ± 2 Stunden bei 30 ± 1 °C
Fraser-Bouillon: 48 ± 2 Stunden bei 37 ± 1 °C
Nachweis auf ALOA Medium: 44 ± 4 Stunden bei 37 ± 1 °C
Nachweis auf Trypton-Soja-Agar: 24 ± 3 Stunden bei 37 ± 1 °C
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form granular | form granular | form powder | form medium granules (dehydrated (DCM)) |
| technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
| suitability selective for Listeria spp. | suitability selective for Listeria spp. | suitability Listeria spp. (spp.) | suitability Listeria spp. (spp.) |
| manufacturer/tradename GranuCult® prime | manufacturer/tradename GranuCult® prime | manufacturer/tradename EcoCult® | manufacturer/tradename GranuCult® |
| agency APHA, according to ISO 11290 | agency APHA, according to ISO 11290 | agency APHA, ISO 11290 | agency - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under GranuCult® FRASER-Bouillon (Basis)
Lagerklasse
Protokolle
Discover the revised EN ISO 11290-1 and EN ISO 11290-2 standards and gain insights into updated detection methods for Listeria monocytogenes and Listeria spp., including enumeration in food, animal feed, and environmental samples. Explore culture media solutions.
Ensure food safety with our robust Listeria monocytogenes testing methods, including biochemical tests, chromogenic media, and rapid detection methods.
Artikel
Clostridium perfringens can cause contamination in undercooked or improperly sterilized canned foods and water. Learn to detect, identify, and differentiate this pathogen.
Detection of Listeria monocytogenes in food and environmental samples according to ISO 11290-1, FDA-BAM and USDA-FSIS
Mikrobielle Nährmedien sind sowohl in Pulverform als auch in Granulatform erhältlich. In diesem Artikel werden die Eigenschaften der einzelnen Nährmedienformate hinsichtlich Sicherheit, Handhabung und Komfort verglichen.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1103985000 | 04022536722863 |
| 1103980500 | 04022536124346 |