Merck
1.07228
Millipore
GranuCult® BPW
GranuCult® prime, ISO 19250, ISO 6579-1, ISO 21528-1, ISO 22964, FDA-BAM, EP, granular, pkg of 0.5-25 kg
Synonym(e):
Pepton-Wasser, gepuffert, BPW, Gepufferte Peptonlösung, Peptonwasser (gepuffert), Peptonwasser, gepuffert, Peptonwasser, phosphatgepuffert, Tryptonphosphatwasser
About This Item
UNSPSC-Code:
41106213
NACRES:
NA.74
Agentur
APHA
EP
FDA-BAM
ISO 19250
ISO 21528-1
ISO 22964
ISO 6579-1
ISO 6887
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Form
granular
Verpackung
pkg of 0.5-25 kg
Hersteller/Markenname
GranuCult® prime
Methode(n)
microbiological culture: suitable
pH-Wert
7.2 (37 °C, 25 g/L in H2O, after autoclaving)
Löslichkeit
25.5 g/L
Schüttdichte
800 kg/m3
Anwendung(en)
food and beverages
microbiology
pathogen testing
Lagertemp.
15-25°C
Eignung
Cronobacter spp.
Salmonella spp.
enterobacteriaceae
nonselective for bacteria (preliminary enrichment)
Allgemeine Beschreibung
Das gepufferte Peptonwasser ist reich an Nährstoffen und bewirkt hohe Reanimationsraten für subletal verletzte Bakterien und starkes Wachstum. Das Phosphatpuffersystem verhindert bakterielle Schäden als Folge von pH-Änderungen des Mediums. Pepton wirkt gemeinsam mit einem enzymatischen Verdau von Casein als Quelle für Kohlenstoff, Stickstoff, Vitamine und Mineralien, während Natriumchlorid die Aufrechterhaltung des osmotischen Gleichgewichts unterstützt.
GranuCult® ist der neue Markenname für unsere bewährten granulierten Trockennährmedien, die alle der neuen EN ISO 11133:2014-Norm sowie weiteren ISO-Standards und FDA-BAM-/USDA-FSIS-Methoden zur Analyse von Lebensmittel- und Wasserproben entsprechen. Alle diese Medien werden gegenwärtig aktualisiert, um den neuesten Ausgaben dieser Standards und Vorschriften im Hinblick auf Zusammensetzung und Qualitätskontrolle in vollem Umfang zu entsprechen. Sie werden in Kürze vorliegen.
Anwendung
Gepuffertes Pepton-Wasser wird zur Prüfung von Lebensmittel- und Wasserproben eingesetzt. Dieses Produkt eignet sich zur vorläufigen, nicht-selektiven Anreicherung von Bakterien, insbesondere pathogener Enterobakterien wie Salmonellen und Cronobacter in Lebensmitteln, Tierfutter, Wasser und anderen Substanzen. Das Produkt eignet sich auch als Verdünnungsmittel zum allgemeinen Gebrauch.
Verlinkung
Ersetzt: 1072285007; 1.07228
Lagerung und Haltbarkeit
  • Bei +15 °C bis +25 °C trocken und fest verschlossen aufbewahren.
  • Kein verklumptes oder verfärbtes Medium verwenden.
  • Vor UV-Licht (einschließlich Sonnenlicht) schützen.
  • Nur zur In-vitro-Verwendung.
  • Gemäß EN ISO/FDIS 6579-1 kann das selbst hergestellte Medium in verschlossenen Behältern vor Licht und Verdampfung geschützt bis zu sechs Monate bei +2 °C bis +8 °C aufbewahrt werden.
Hinweis zur Analyse
Aussehen (Klarheit): klar
Aussehen (Farbe): gelblich
pH-Wert (25 °C): 6,8 - 7,2
Wachstumsprüfung gemäß der aktuellen Ausgabe des DIN EN ISO 11133 und der harmonisierten Methode der EP, USP und JP.
Inokulum auf Referenzmedium (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): ≤ 100
Inokulum auf Referenzmedium (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): ≤ 100
Inokulum auf Referenzmedium (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): ≤ 100
Inokulum auf Referenzmedium (Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030)): ≤ 100
Inokulum auf Referenzmedium (Salmonella Abony NCTC 6017): ≤ 100
Wachstum (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): gut bis sehr gut
Wachstum (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): gut bis sehr gut
Wachstum (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): gut bis sehr gut
Wachstum (Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030)): gut bis sehr gut
Wachstum (Salmonella abony NCTC 6017): gut bis sehr gut
Inkubation:
18 ± 2 h bei 37 ± 1 °C
S. abony 18 - 24 h bei 30 - 35 °C
Sonstige Hinweise
Das zubereitete Medium ist klar und gelblich.
Fußnote
Wir haben je nach Bedarf zwei Arten von Kulturmedien im Angebot: das ausgezeichnete Granulat GranuCult® und das kostengünstige Pulver NutriSelect®.
Die Bezeichnungen Basic, Plus oder Prime werden angehängt, um das Maß der Qualitätssicherung anzugeben – von einer grundlegenden Qualitätssicherung über die gängige QC-Plus bis hin zu Prime für eine vollständige Einhaltung behördlicher Auflagen.
Rechtliche Hinweise
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Shigella spp. are predominantly connected to humans and are rarely isolated from other animals, with the exception of primates.
Dehydrated culture media for cultivating Shigella come in granules that dissolve in water. Granulation of the media ensures homogenous distribution, which avoids clumping even in warm and humid conditions. 
Salmonella pass through the entire food chain from animal feed, primary production, and into households or food-service establishments.
Protokolle
The new EN ISO 22964:2017 standard specifies a horizontal method for the detection of Cronobacter spp. in food, animal feed and environmental samples.
The International Organization for Standardization (ISO) published the revised EN ISO 21528-1 and EN ISO 21528-2 standards in 2017.
EN ISO 6579-1 standard specifies detection of Salmonella spp. in human consumption, animal feed, and environmental samples.
Listeria is a public health concern, affecting elderly, pregnant, newborns, and immunocompromised individuals.
Verwandter Inhalt
Food microbiology testing is a key part of the food safety and quality management. Learn more about the wide range of tests covering pathogens and spoilage organisms.
Die mikrobiologische Prüfung von Lebensmitteln ist ein wichtiger Teil des Sicherheits- und Qualitätsmanagements in der Lebensmittelindustrie. Hier finden Sie weitere Informationen über das breite Angebot an Tests für den Nachweis von Pathogenen und Verderbniserregern.