Fortfahren mit
1.06011
Methanol
≥99.8% (GC), suitable for gas chromatography (GC), SupraSolv®
Synonym(e):
Methylalkohol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 49,70
2.5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 102,00
4 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 140,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
32.04
NACRES:
NA.03
EC Index Number:
200-659-6
UNSPSC Code:
12191502
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1098229
eCl@ss:
39020101
Assay:
≥99.8% (GC)
Technique(s):
gas chromatography (GC): suitable
Bp:
64.7 °C (lit.)
Vapor pressure:
128 hPa ( 20 °C), 410 mmHg ( 50 °C), 97.68 mmHg ( 20 °C)
€ 49,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Methanol, for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
vapor density
1.11 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
128 hPa ( 20 °C), 410 mmHg ( 50 °C), 97.68 mmHg ( 20 °C)
product line
SupraSolv®
assay
≥99.8% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
725 °F
potency
5628 mg/kg LD50, oral (Rat), 17100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
36 %
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.329 (lit.)
kinematic viscosity
0.54-0.59 cSt(20 °C)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
transition temp
flash point 9.7 °C
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI key
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
General description
SupraSolv ECD und FID wurden speziell für die Gaschromatographie in Kombination mit dem ECD (Elektroneneinfangdetektor) und dem FID (Flammenionisationsdetektor) entwickelt. SupraSolv-Lösungsmittel bieten das größte spezifizierte Retentionszeitfenster, eine klare Basislinie und ein minimales Signal-Rausch-Verhältnis. Dadurch sind zuverlässige und reproduzierbare Analyseergebnisse möglich.
Application
Anwendungsgebiete von Methanol:
  • Lösungsmittel zur Präparation von Proben für die GC/MS-Analyse von Pyrolyseöl.
  • Komponente des Lösungsmittelgemisches, das zum Extrahieren von Ölproben verwendet wird.
Other Notes
Entdecken Sie diverses Zubehör für die Laborsicherheit und Ausrüstung für die sichere Handhabung von Lösungsmitteln, um Ihr Sicherheitsniveau ab der ersten Verwendung zu erhöhen.
Legal Information
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.008371.133511.06018
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
GC/MS: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
assay
≥99.8% (GC)
assay
99% (GC)
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99.8% (GC)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
refractive index
n20/D 1.329 (lit.)
refractive index
n20/D 1.329 (lit.)
refractive index
n20/D 1.329 (lit.)
refractive index
n20/D 1.329 (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methanol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)