Fortfahren mit
1.04360
n-Heptan
greener alternative
for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Synonym(e):
Heptan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 138,00
2.5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 294,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)5CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.20
UNSPSC Code:
41116105
NACRES:
NA.03
EC Index Number:
205-563-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1730763
Assay:
≥99.5% (GC)
Technique(s):
gas chromatography (GC): suitable
Bp:
98 °C (lit.)
Vapor pressure:
40 mmHg ( 20 °C), 83 mmHg ( 37.7 °C)
€ 138,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
3.5 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
40 mmHg ( 20 °C), 83 mmHg ( 37.7 °C)
product line
SupraSolv®
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
433 °F
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
7 %
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.387 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
mp
−91 °C (lit.)
transition temp
flash point -4 °C
density
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
greener alternative category
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
InChI key
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
General description
SupraSolv® ECD und FID wurden speziell für die Gaschromatografie in Kombination mit Elektroneneinfangdetektoren (ECD) und Flammenionisationsdetektoren (FID) entwickelt. SupraSolv® Lösungsmittel bieten das größte spezifizierte Retentionszeitfenster, eine klare Basislinie und ein minimales Signal-Rausch-Verhältnis. Dadurch sind zuverlässige und reproduzierbare Analyseergebnisse möglich.
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die mit einem oder mehreren der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ im Einklang stehen. Heptan ist ein umweltverträglicheres Lösungsmittel im Vergleich zu Hexan und entspricht daher dem Prinzip „Sicherere Lösungsmittel und Hilfsmittel“. Weitere Informationen finden Sie hier.
Application
Geeignet für GC-Anwendungen, einschließlich den sensitiven Nachweis in Rückständen und bei der Umweltanalyse.
Other Notes
Entdecken Sie diverses Zubehör für die Laborsicherheit und Ausrüstung für die sichere Handhabung von Lösungsmitteln, um Ihr Sicherheitsniveau ab der ersten Verwendung zu erhöhen.
Legal Information
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.043901.043661.04379
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.3% (GC)
assay
≥99.3% (GC)
assay
≥99% (GC)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
technique(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
mp
−91 °C (lit.)
mp
−91 °C (lit.)
mp
−91 °C (lit.)
mp
−91 °C (lit.)
bp
98 °C (lit.)
bp
98 °C (lit.)
bp
98 °C (lit.)
bp
98 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under n-Heptan
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
24.8 °F - closed cup
flash_point_c
-4 °C - closed cup
Questions
  1. What is the pack size of this n-Heptane
    1 answer
    1. This product is currently supplied in a 1 Liter and 2.5 Liter pack size.