Merck
Fotometria i reflektometria
Zasada fotometrii przedstawiona na schemacie absorpcji światła przechodzącego przez roztwór
Fotometria to pomiar światła zaabsorbowanego w zakresie od ultrafioletu (UV) przez widzialny (VIS) do podczerwieni (IR). Pomiar ten jest wykorzystywany do określenia ilości analitu w roztworze lub cieczy. Fotometry wykorzystują określone źródło światła i detektory, które przekształcają światło przechodzące przez roztwór próbki w proporcjonalny sygnał elektryczny. Detektorami tymi mogą być na przykład fotodiody, fotorezystory lub fotopowielacze. Fotometria wykorzystuje prawo Beera-Lamberta do obliczania współczynników uzyskanych z pomiaru transmitancji. Korelacja między absorbancją a stężeniem analitu jest następnie ustalana za pomocą funkcji kalibracji specyficznej dla testu w celu uzyskania bardzo dokładnych pomiarów.
Nagrodzone kategorie
Urządzenie Spectroquant<sup>®</sup> Prove 600 Plus
Przyrządy, zestawy i akcesoria do fotometrii Spectroquant®
Przyrządy, oprogramowanie, akcesoria i gotowe do użycia zestawy testowe Spectroquant® dzięki innowacyjnym rozwiązaniom i zapewnieniu jakości od początku do końca zapewniają precyzyjne i szybkie wyniki przy łatwej obsłudze systemu.
Produkty w sklepie
Kolorymetryczne i miareczkowe zestawy testowe
Kolorymetryczne i miareczkowe zestawy testowe
Kolorymetryczne i miareczkowe zestawy testowe z kolorowymi kartami umożliwiają łatwą i precyzyjną analizę w akwakulturze, wodach powierzchniowych i przemysłowych.
Kup teraz
Paski testowe i czytnik
Paski testowe, papierki i czytniki
Nasz wybór pasków testowych MQuant® i Reflectoquant® obejmuje różne paski testowe do szybkiej, precyzyjnej i taniej analizy w terenie lub na miejscu.
Kup teraz
Paski testowe pH do trzymania w dłoni
Paski testowe pH, papierki pH, czytniki i akcesoria
Bibułki wskaźnikowe pH MQuant® i Reflectoquant®, zestawy i niekrwawiące paski pH sprawiają, że szybki pomiar pH jest łatwiejszy niż kiedykolwiek.
Kup teraz
Fotometria
Fotometria jest szeroko stosowaną analizą ilościową w laboratoriach badawczych do określania ilości związków nieorganicznych i organicznych w roztworach i innych cieczach. Fotometria ma również szerokie zastosowanie przemysłowe w oznaczaniu zanieczyszczeń w wodzie pitnej i ściekach, analizie składników odżywczych w glebie, próbkach żywności i napojów, składzie materiałów budowlanych i wielu innych dziedzinach.
Budowa i działanie fotometru
Komponenty typowego fotometru obejmują źródło światła, monochromator, próbkę i detektor. Źródłem światła mogą być lampy wolframowo-halogenowe (zazwyczaj źródło światła używane do analiz w zakresie światła widzialnego) lub diody LED. Do pomiarów w zakresie UV-Visible można użyć ksenonowej lampy błyskowej. Monochromator filtruje światło emitowane przez źródło światła, aby przepuścić tylko bardzo wąskie spektrum. Światło przechodzi następnie przez kuwetę lub celę do przechowywania próbek. W zależności od ilości analitu (lub barwnika pochodzącego z niego), który jest obecny w roztworze próbki, część światła jest pochłaniana przez roztwór, a pozostała część jest transmitowana. Przepuszczane światło jest kierowane w stronę detektorów, które wytwarzają prąd elektryczny proporcjonalny do natężenia światła.
Prawo Beera-Lamberta
Prawo Beera-Lamberta, znane również jako prawo Beera, stwierdza, że ilość światła pochłoniętego przez próbkę jest wprost proporcjonalna do stężenia obecnego analitu i długości ścieżki światła przez próbkę. "Próbka" w tym kontekście oznacza sam analit (pomiar bezpośredni) lub barwnik pochodzący z analitu (przy użyciu odczynników lub zestawów). Zależność ta jest opisana wzorem:
A = elc
gdzie
A = absorbancja próbki
l = długość drogi optycznej (cm)
c = stężenie analitu (M)
e = molowy współczynnik ekstynkcji (M-1cm-1)
Spektrofotometr mierzy natężenie światła przed i po przejściu przez roztwór i odnosi je do transmitancji (T) za pomocą następującego równania:
Przepuszczalność(T)=It/Io
It i Io to natężenie światła odpowiednio po i przed przejściem przez roztwór. Transmitancja jest związana z absorbancją równaniem:
Absorbancja(A)=-log(T)
.
Reflektometria
Reflektometria (znana również jako fotometria reemisyjna) to nieniszcząca technika analityczna, która wykorzystuje odbicie światła od powierzchni i interfejsów do pomiaru takich cech, jak intensywność koloru, grubość powłoki i współczynnik załamania światła.
Podobnie jak w przypadku innych fotometrów, główne elementy reflektometrów obejmują źródło światła, zwykle diody LED o długiej żywotności o określonych długościach fal, które są skupiane na powierzchni próbki za pomocą systemu soczewek, a odbite światło jest mierzone przez detektory.
Reflektometry są często zaprojektowane do pomiaru fizycznych właściwości powierzchni, takich jak zmiany koloru na pasku testowym. W tym podejściu próbkę można umieścić na pasku testowym, a jej wartość remisji (REM) można porównać z odpowiednimi kontrolami i standardami. Podobnie jak w przypadku fotometrii, różnica w intensywności między światłem emitowanym i odbitym pozwala na ilościowe określenie stężenia określonych analitów.
Reflektometria jest powszechnie stosowana w zastosowaniach przemysłowych jako szybka, czuła metoda ilościowego oznaczania szerokiej gamy parametrów organicznych i nieorganicznych w wodzie, żywności, napojach i próbkach środowiskowych, a także w innych różnorodnych zastosowaniach, takich jak analiza powierzchni materiałów budowlanych i kwantyfikacja koloru skóry. 