Przejdź do
1.14543
Phosphate Cell Test, photometric
photometric, 0.05-5.00 mg/L (PO4-P), 0.2-15.3 mg/L (PO43-), 0.11-11.46 mg/L (P2O5), Spectroquant®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 tests
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
685,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
685,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienieWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Test ogniw fosforanowych, photometric, 0.05-5.00 mg/L (PO4-P), 0.2-15.3 mg/L (PO43-), 0.11-11.46 mg/L (P2O5), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Segment
usage
sufficient for 25 tests
specific analyte(s)
phosphate, phosphorus
measuring range
0.05-5.00 mg/L (PO4-P), 0.11-11.46 mg/L (P2O5), 0.2-15.3 mg/L (PO43-)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
agriculture
aquaculture
boiler and cooling water
cannabis testing
drinking water
environmental
ground and surface water
mineral water
oil and petrochemicals
seawater
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (Phosphomolybdenum blue)
storage temp.
15-25°C
General description
(o-fosforan i fosfor całkowity) Metoda: Fotometryczna, PMB 0.05 - 5.00 mg/L (PO4-P), 0.2 - 15.3 mg/L (PO43-), 0.11 - 11.46 mg/L (P2O5), Spectroquant®
Metoda jest analogiczna do EPA 365.2+3, APHA 4500-P E, oraz DIN EN ISO 6878.
Spectroquant® Phosphate Cell Test pozwala na dokładne ilościowe oznaczenie fosforanów. Podwyższony poziom fosforanów może prowadzić do eutrofizacji zbiorników wodnych, co stanowi zagrożenie dla środowiska. Dlatego stężenie fosforanów w wodzie pitnej i ściekach jest regulowane w wielu krajach.
Inne zastosowania to oznaczanie fosforanów w żywności i napojach (np. piwie) oraz w próbkach środowiskowych i rolniczych (np. glebie).
Testy komórkowe Spectroquant® są dostarczane z fabrycznie napełnionymi okrągłymi kuwetami 16 mm i wszystkimi odczynnikami wymaganymi do przeprowadzenia analizy zgodnie z dostarczoną ulotką z instrukcją.
Wszystkie zestawy testów komórkowych i odczynników Spectroquant® są wyposażone w unikalny identyfikator Live ID (kod kreskowy 2D), który umożliwia bezproblemowe rozpoznawanie metod i zawiera istotne informacje, takie jak numer partii, data ważności i automatyczne aktualizacje kalibracji.
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Test ogniw fosforanowych
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. jaka jest temperatura mineralizacji testu na fosfor ogólny? w instrukcji napisane jest 120 stopni C, a zakres minimalny/maksymalny +/-?
    1 answer
    1. The analytical procedure for total phosphorus with this product specifies heating at 120°C for 30 minutes. The documentation does not provide a specific minimum or maximum tolerance range for the temperature.