Metoda analityczna: Analityczne zapewnienie jakości, norma dla chloru całkowitego
Odczynniki:
Nr produktu 102426 - Chloramina T do analizy
Nr produktu. 116754 - Woda do analizy
Przygotowanie roztworu wzorcowego:
Rozpuścić 4.00 g chloraminy T z wodą do analizy w skalibrowanej lub sprawdzonej pod względem zgodności kolbie pomiarowej o pojemności 1000 ml i uzupełnić do kreski wodą do analizy. Roztwór podstawowy przygotowany zgodnie z tą procedurą ma stężenie 1000 mg/l chloru całkowitego.
Dalsze badane stężenia mogą być przygotowane z tego roztworu podstawowego przez odpowiednie rozcieńczenie.
Stabilność
Przy przechowywaniu w chłodnym miejscu (lodówka), roztwór podstawowy i rozcieńczone roztwory badane pozostają stabilne przez jeden dzień.
Stabilność
Przy przechowywaniu w chłodnym miejscu (lodówka), roztwór podstawowy i rozcieńczone roztwory badane pozostają stabilne przez jeden dzień.
Do użytku z zestawami testowymi: | Zakres pomiarowy w mg/l Cl2 | |
---|---|---|
111174 | MColortest™ Chlorine and pH Test (free + total chlorine) | 0.1 - 1.5 |
111100 | MColortest™ Chlorine and pH Test (free + total chlorine) refill pack for 111174 | |
111113 111114 111115 | MColortest™ Chlorine Test Reagent Cl2-1 MColortest™ Chlorine Test Reagent Cl2-2 MColortest™ Chlorine Test Reagent Cl2-3 | |
114801 | MColortest™ Chlorine Test (free + total chlorine, liquid) | 0.1 - 2 |
114803 | MColortest™ Chlorine Test (free + total chlorine, liquid) refill pack for 114801 | |
114826 | MColortest™ Chlorine Test (wolny + całkowity chlor) | 0.25 - 15 |
118326 | MColortest™ Chlorine Test (free + total chlorine) refill pack for 114826 |
Do użytku z zestawami testowymi: | Zakres pomiarowy w mg/l | |
---|---|---|
.116896 | Reflectoquant® Chlorine Test (wolny + całkowity chlor) | 0.5 - 10.0 |
100597 | Spectroquant® Chlor Cell Test (wolny + całkowity chlor) | 0.03 - 6.00 |
100599 | Spectroquant® Chlorine Test (wolny + całkowity chlor) | 0.010 - 6.00 |
100602 | Spectroquant® Chlorine Test (całkowity chlor) | 0.010 - 6.00 |
100086 100087 100088 | Spectroquant® Odczynniki do oznaczania chloru Cl2-1 Spectroquant® Odczynniki do oznaczania chloru Cl2-2 Spectroquant® Odczynniki do oznaczania chloru Cl2-3 | 0.010 - 6.00 |
119257 | Spectroquant® Chlor w proszku do fotometrów innych niż Merck dla próbek 10 ml (chlor całkowity) | 0 - 2.00 |
119258 | Spectroquant® Chlor w proszku do fotometrów innych niż Merck dla próbek 25 ml (chlor całkowity) | 0 - 10.00 |
Network error: Failed to fetch