Merck
Strona głównaFotometria i reflektometriaTabela transmitancji do absorbancji
Tabela transmitancji do absorbancji
Transmittance and Absorbance Table & Chart
Absorbancja i transmitancja to pomiary stosowane w spektrofotometrii. Spektrofotometria mierzy ilość energii promieniowania pochłanianej przez substancję przy różnych długościach fal światła. Technika ta jest przydatna do określania tożsamości nieznanej substancji oraz, przy użyciu zestawu wzorców, do określania stężenia substancji w próbce.
Tabela transmitancji do absorbancji umożliwia szybką konwersję wartości transmitancji na absorbancję w laboratorium lub w terenie.Pobierz kopię tego wykresu do swojej klasy lub laboratorium.
Jak oblicza się absorbancję na podstawie transmitancji?
Absorbancję można obliczyć na podstawie procentowej transmitancji (%T) za pomocą następującego wzoru:
Absorbancja = 2 - log(%T)
Transmitancja (T) to ułamek padającego światła, które jest transmitowane. Innymi słowy, jest to ilość światła, która "pomyślnie" przechodzi przez substancję i wychodzi z drugiej strony. Jest ona zdefiniowana jako T = I/Io, gdzie I = światło przepuszczane ("wyjściowe") i Io = światło padające ("wejściowe"). %T to po prostu (I/Io) x 100. Na przykład, jeśli T = 0,25, to %T = 25%. Wartość %T równa 25% oznaczałaby, że 25% światła przeszło przez próbkę i pojawiło się po drugiej stronie.
Absorbancja (A) jest odwrotnością transmitancji i określa, ile światła próbka zaabsorbowała. Absorbancja jest obliczana jako logarytmiczna funkcja T: A = log10 (1/T) = log10 (Io/I).