Przejdź do
754935
Ethyl methyl carbonate
greener alternative
99%
Synonim(y):
Carbonic acid ethyl methyl ester, EMC, Methyl ethyl carbonate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
972,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H8O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
104.10
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
26111700
MDL number:
972,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
refractive index
n20/D 1.378
bp
101 °C
mp
-55 °C
density
1.006 g/mL at 25 °C
application(s)
battery manufacturing
greener alternative category
SMILES string
CCOC(=O)OC
InChI
1S/C4H8O3/c1-3-7-4(5)6-2/h3H2,1-2H3
InChI key
JBTWLSYIZRCDFO-UHFFFAOYSA-N
General description
Ethyl methyl carbonate (EMC) is a low viscosity solvent, generally prepared by the esterification of chloroformate with ethanol. It can also be prepared by transesterification of dimethyl carbonate (DMC) with ethanol.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Application
EMC is majorly utilized as a co-solvent in the nonaqueous electrolyte. It enhances the energy density and discharge capacity of lithium-ion batteries.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
809934752002809950
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
application(s)
battery manufacturing
application(s)
battery manufacturing
application(s)
-
application(s)
battery manufacturing
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
solid
assay
99%
assay
99.9%
assay
98%
assay
≥99%
mp
-55 °C
mp
-55 °C
mp
-
mp
35-38 °C (lit.), 36 °C (exp.)
density
1.006 g/mL at 25 °C
density
1.01 g/cm3
density
1.006 g/mL at 25 °C
density
1.321 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl methyl carbonate
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
71.6 °F
flash_point_c
22.0 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
623-53-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Hello, does anyone have the enthalpy of combustion of ethyl methyl carbonate? Is for preventing the fire risk at its storage.
    1 answer
    1. The enthalpy of combustion of ethyl methyl carbonate is not determined for this product. This product should be stored in room temperature and kept tightly closed in a dry and well-ventilated place. Containers which are opened must be carefully resealed and kept upright to prevent leakage. It is stable under recommended storage conditions.
      For more safety information, please view the product Safety Data Sheet: https://www.sigmaaldrich.com/sds/aldrich/754935