Key Documents
809977
Vinylene carbonate
battery grade, 99.5%, acid <200 ppm, H2O <100 ppm
Synonim(y):
1,3-Dioxol-2-one, VC
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
battery grade
Poziom jakości
opis
Moisture: <10 ppm
Acid content: <10 ppm
Próba
99.5%
Postać
liquid
zanieczyszczenia
≤100 ppm H2O
≤200 ppm acid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.421 (lit.)
tw
162 °C (lit.)
mp
19-22 °C (lit.)
gęstość
1.355 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
O=C1OC=CO1
InChI
1S/C3H2O3/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H
Klucz InChI
VAYTZRYEBVHVLE-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
✔ Improves Anode Performance
✔ Forms Stable SEI
✔ Increases Cycle Life
Inne uwagi
These additives have low water content (less than 100 ppm). Please handle under inert and moisture free environment (glove box). Keep containers tightly closed. Keep away from heat and ignition sources. Store in a cool and dry place. Avoid storing together with oxidizers.
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Liver,Stomach
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
176.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
80 °C - closed cup
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.
Due to the adverse impact of the continued use of fossil fuels on the earth’s environment and climate, researchers have been asked to develop new approaches for producing power using renewable sources like wind and solar energy
Ionic liquid electrolytes explored for rechargeable batteries' advancement; future IL development discussed.