Merck
920312
Sigma-Aldrich
Lithium hydroxide
anhydrous, 99.9% trace metals basis
Synonim(y):
LiOH
Wybierz wielkość
100 G
389,00 zł
500 G
1470,00 zł
389,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
389,00 zł
500 G
1470,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
LiOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
23.95
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352305
NACRES:
NA.23
389,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
anhydrous
Poziom jakości
Próba
99.9% trace metals basis
mp
470 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[Li+].[OH-]
InChI
1S/Li.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Klucz InChI
WMFOQBRAJBCJND-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Wodorotlenek litu (LiOH) - bezwodny, 99,9% na bazie metali śladowych jest białym proszkiem dobrze rozpuszczalnym w wodzie. Wodorotlenek litu jest silną zasadą i może reagować z kwasami, tworząc sole litu i wodę. Jego właściwości sprawiają, że jest przydatny w szerokim zakresie zastosowań, w tym w technologii akumulatorów, syntezie chemicznej i procesach przemysłowych.
Zastosowanie
Wodorotlenek litu jest wykorzystywany w bateriach litowo-jonowych[1] i bateriach litowo-siarkowych[2], zazwyczaj do syntezy katod i elektrolitów. Bezwodny wodorotlenek litu wykorzystywany w syntezie może zwiększyć wydajność i obniżyć koszty produkcji syntezy materiałów przemysłowych. [3]
Cechy i korzyści
  • Bezwodny wodorotlenek litu (LiOH) jest przeznaczony do zaawansowanych zastosowań badawczych z rygorystyczną kontrolą zawartości wody i śladowych zanieczyszczeń metalami.
  • Niższa zawartość metali śladowych, zwłaszcza B, Ca, Al, Sr, K i Na, przyczynia się do poprawy wydajności.
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kamran Amin et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 30(4) (2017-12-12)
A sulfur-linked carbonyl-based poly(2,5-dihydroxyl-1,4-benzoquinonyl sulfide) (PDHBQS) compound is synthesized and used as cathode material for lithium-ion batteries (LIBs). Flexible binder-free composite cathode with single-wall carbon nanotubes (PDHBQS-SWCNTs) is then fabricated through vacuum filtration method with SWCNTs. Electrochemical measurements show that
Electrochemical performance of lithium?sulfur batteries based on a sulfur cathode obtained by H2S gas treatment of a lithium salt.
Dressel C B, et al.
Journal of Power Sources, 307 (1), 844-848 (2016)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is this chemical KST value
    1 answer
    1. The Safety Data Sheet (SDS) for Product No. 920312 (Lithium hydroxide, anhydrous, 99.9% trace metals basis) states in Section 9 that the material is not classified as an explosive material. It does not have a measured explosion index (Kst) value.