Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 398,00 zł |
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1810,00 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3470,00 zł |
Informacje o tej pozycji
398,00 zł
Quality Segment
grade
anhydrous, battery grade
assay
≥99%
form
liquid
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
impurities
≤100 ppm H2O, ≤200 ppm acid
bp
212 °C
mp
18-23 °C
density
1.485 g/cm3
application(s)
battery manufacturing
battery precursors
greener alternative category
SMILES string
FC1COC(=O)O1
InChI
1S/C3H3FO3/c4-2-1-6-3(5)7-2/h2H,1H2
InChI key
SBLRHMKNNHXPHG-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Features and Benefits
✔ Improves Battery Safety
✔ Enhances Battery Performance
✔ Versatile Electrode Compatibility
Legal Information
Disclaimer
- These electrolyte solutions have extremely low water content; please handle under inert and moisture free environment (glove box).
- Keep containers tightly closed. Keep away from heat and ignition sources. Store in a cool and dry place. Avoid storing together with oxidizers.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description battery grade, ≥99%, acid <200 ppm, anhydrous | description 99% | description battery grade, 99.9%, acid <10 ppm, H2O <10ppm | description battery grade, ≥99%, acid <10 ppm, H2O <10 ppm |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| assay ≥99% | assay 99% | assay 99.9% | assay ≥99% |
| form liquid | form solid | form liquid | form solid |
| grade anhydrous, battery grade | grade - | grade battery grade | grade battery grade |
| application(s) battery manufacturing | application(s) battery manufacturing | application(s) battery manufacturing | application(s) battery manufacturing |
| impurities ≤200 ppm acid, ≤100 ppm H2O | impurities - | impurities ≤10 ppm acid, ≤10 ppm H2O | impurities ≤10 ppm acid, ≤10 ppm H2O |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fluoroethylene carbonate
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?